Läs mer
Thermo Scientific™ TSC-seriens TSC35 recirkulerande kylare med utökat temperaturområde
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
TSC-seriens Thermo Scientific™ förlängda temperaturområdes recirkulerande kylare är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning eller uppvärmning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ förlängda temperaturområdes recirkulerande kylare är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning eller uppvärmning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens förlängda temperaturområdes recirkulerande kylare tillhandahåller temperaturkontrollerad processvätska till en mängd olika utrustning, inklusive analytiska instrument, laserkällor, mantelade reaktionskärl och bioreaktorer, destillationskolonner och industriell utrustning. Med kylkapacitet från 800 watt upp till 26 kilowatt, värmekapacitet upp till 22 kW, ett brett inställt temperaturintervall från -5 °C upp till +90 °C, samt alternativ för kondensorkylning, pumpkapacitet och elbehov, är det enkelt att hitta den kylare som bäst passar din installation och dina applikationsbehov. Denna mångsidighet och anpassningsbarhet gör TSC-seriens recirkulerande kylare idealiska för applikationer som kräver vätskekylning för effektiv värmehantering i en plattform som kan skalas upp med dig. Designade med premium, högkvalitativa komponenter inklusive rostfria reservoarer och med utmärkt temperaturstabilitet, är TSC-seriens kylare en heltäckande temperaturkontrolllösning för processkrav inom flera vetenskapliga och industriella discipliner.
Funktioner
- Högpresterande kyl- och värmekapacitet: Levererar kylkapacitet upp till 26 kW och värmekapacitet upp till 22 kW, vilket ger robust värmehantering för krävande laboratorie- och industriapplikationer
- Flexibel kondensorkonfiguration: Finns i både luftkylda och vattenkylda kondensatormodeller för att möta olika installationskrav och driftsmiljöer. Vattenkylda kondensormodeller flyttar värmebelastningen från anläggningens HVAC-system till en redan existerande kylvattenförsörjning, vilket sänker den totala energiförbrukningen för din process och den totala ägandekostnaden jämfört med luftkylda kondensormodeller
- Mångsidighet: Flera pumpalternativ finns tillgängliga för att optimera vätskecirkulation och tryckegenskaper för specifika applikationskrav
- Precisionstemperaturkontroll: Bibehåller utmärkt temperaturstabilitet på ±0,1 °C, vilket säkerställer konsekventa termiska förhållanden för känsliga processer och mätningar
- Användarfokuserad design: Med ett intuitivt användargränssnitt och en rad standardfunktioner som digital och analog seriell kommunikation, fjärrbaserad temperatursensorport (PT1000), flödes- eller tryckkontroller samt ultraljudsflödesavläsning (TSC16 och TSC260)
- Hållbarhet genom design: Använder nya låg-global uppvärmningspotential (GWP) kylmedel, en utveckling som stödjer globala klimatskyddsinitiativ och innebär en betydande minskning av miljöpåverkan jämfört med jämförbara kylare som använder HFC-köldmedel
Specifications
Specifications
| Omgivningstemperatur | 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F) |
| Kapacitet (engelska) | 1,6 gal. |
| Färg | Vitt |
| Controllertyp | LCD flerrads alfanumerisk display |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Certifikat och efterlevnad | cETLus, CE, UKCA, RCM, KC |
| Kommunikationer | RS485, Modbus, analogt I/O |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | upp till 3500 W (60 Hz); 2900 W (50 Hz) |
| Pumptyp | C1, Centrifugal |
| Show More |