Läs mer
Thermo Scientific™ TSC-seriens TSC35 standardtemperaturintervall recirkulerande kylare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31772898 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kondensor typ:
Luftkyld
Vattenkyld
Pumptyp:
C1, Centrifugal
C2, Centrifugal
T1, Turbin
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kondensor typ Pumptyp
31772898 Luftkyld C1, Centrifugal
31772917 Luftkyld C2, Centrifugal
31772854 Luftkyld T1, Turbin
31772951 Vattenkyld C1, Centrifugal
31772932 Vattenkyld C2, Centrifugal
31772876 Vattenkyld T1, Turbin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31772898 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSC35ASC1F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TSC-seriens TSC35 Standard Temperature Range Recirculating Chillers – Mångsidig, högpresterande kylare som ger utmärkt termisk prestanda för högre behov av laboratorie- och lätt industriell kylning.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ Standard Temperature Range Recirculating Chillers är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens Standard Temperature Range Recirculating Chillers tillhandahåller temperaturkontrollerad processvätska till en mängd olika utrustning, inklusive analytiska instrument, laserkällor, mantelade reaktionskärl och bioreaktorer, destillationskolonner och industriell utrustning. Med kylkapacitet från 800 watt upp till 26 kilowatt, ett brett temperaturintervall från 5 °C upp till 40 °C, samt alternativ för kondensorkylning, pumpkapacitet och elbehov, är det enkelt att hitta den kylare som bäst passar dina installations- och applikationsbehov. Denna mångsidighet och anpassningsbarhet gör TSC-seriens recirkulerande kylare idealiska för applikationer som kräver vätskekylning för effektiv värmehantering i en plattform som kan skalas upp med dig. Designade med premium, högkvalitativa komponenter inklusive rostfria reservoarer och med utmärkt temperaturstabilitet, är TSC-seriens kylare en heltäckande temperaturkontrolllösning för processkrav inom flera vetenskapliga och industriella discipliner.
Funktioner
  • Högpresterande kylkapacitet: Levererar kylkapacitet upp till 26 kW och ger robust termisk hantering för krävande laboratorie- och industriapplikationer
  • Flexibel kondensorkonfiguration: Finns i både luftkylda och vattenkylda kondensatormodeller för att möta olika installationskrav och driftsmiljöer. Vattenkylda kondensormodeller flyttar värmebelastningen från anläggningens HVAC-system till en redan existerande kylvattenförsörjning, vilket sänker den totala energiförbrukningen för din process och den totala ägandekostnaden jämfört med luftkylda kondensormodeller
  • Anpassningsbara pumpsystem: Flera pumpalternativ finns tillgängliga för att optimera vätskecirkulation och tryckegenskaper för specifika applikationskrav
  • Precisionstemperaturkontroll: Bibehåller utmärkt temperaturstabilitet på ±0,1 °C, vilket säkerställer konsekventa termiska förhållanden för känsliga processer och mätningar
  • Intuitivt användargränssnitt: Har en lättanvänd UI-design som effektiviserar systemdrift, övervakning och parameterjustering för ökad användarproduktivitet
  • Användarfokuserad design: Med ett intuitivt användargränssnitt och en rad standardfunktioner som digital och analog seriell kommunikation, fjärrkontroll för temperatursensor (PT1000), flödes- eller tryckkontroller samt ultraljudsflödesavläsning (TSC16 – TSC260-modeller)
  • Hållbarhet genom design: Använder nya låg-global uppvärmningspotential (GWP) kylmedel, en utveckling som stödjer globala klimatskyddsinitiativ och innebär en betydande minskning av miljöpåverkan jämfört med jämförbara kylare som använder HFC-köldmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
Kapacitet (engelska) 1,5 gal.
Färg Vitt
Controllertyp LCD flerrads alfanumerisk display
Kapacitet (metrisk) 5.7 L
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE, UKCA, RCM, KC
Kommunikationer RS485, Modbus, analogt I/O
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet upp till 3500 W (60 Hz); 2900 W (50 Hz)
Pumptyp C1, Centrifugal
Temperaturområde 5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F)
Typ Kylcirkulatorer
Extern cirkulation Endast extern cirkulation
Gröna funktioner Vattenkylda kondensoralternativ och låg-GWP-kylmedel
Modell TSC35
Pumpkapacitet 60 Hz: 10 GPM @ 37 psid (38 lpm @ 2,55 bar); 50 Hz: 10 GPM @ 20 psid (38 lpm @ 1,38 bar)
Kylmedel R1234yf (GWP: 4, ODP: 0)
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Garanti 2 år
Mått (D x B x H) 32 x 14,2 x 30,5 tum (81 x 36 x 77,5 cm)
Fraktvikt (engelska) 275 lb.
Fraktvikt (metrisk) 124.7 kg
Vikt (engelska) 225 lb.
Vikt (metrisk) 102 kg
Elektriska krav 208/230 V, 220/230 V
Spänning 208/230 V, 220/230 V
Frekvens 50 eller 60 Hz