Läs mer
Thermo Scientific™ TSC-seriens TSC66 recirkulerande kylare med utökat temperaturområde
Produktkod. 31772911 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kondensor typ:
Luftkyld
Vattenkyld
Pumptyp:
C1, Centrifugal
C2, Centrifugal
T2, Turbin
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kondensor typ Pumptyp
31772911 Vattenkyld C2, Centrifugal
31772863 Luftkyld C1, Centrifugal
31772845 Luftkyld C2, Centrifugal
31772896 Luftkyld T2, Turbin
31772867 Vattenkyld C1, Centrifugal
31772858 Vattenkyld T2, Turbin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31772911 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSC66WEC2F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253728.11 SEK
    229460.69 SEK / Paket med 1
    Save 24267.42 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-04-2027
TSC-seriens TSC66 Extended Temperature Range recirkulerande kylare – Pålitlig, medelkapacitets kylare med avancerade termiska kontroller och låg-GWP-kylmedel för analytiska plattformar och processkylapplikationer
TSC-seriens Thermo Scientific™ förlängda temperaturområdes recirkulerande kylare är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning eller uppvärmning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens Thermo Scientific™ förlängda temperaturområdes recirkulerande kylare är precisionstemperaturkontrollsystem som är konstruerade för att leverera processkylning eller uppvärmning över ett brett spektrum av tillämpningar, från laboratorieforskning till industriella tillverkningsprocesser. Dessa kylare är specifikt designade med anpassningsbarhet och tillförlitlighet som kärnprinciper för ingenjörskonst, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande operativa miljöer.
TSC-seriens förlängda temperaturområdes recirkulerande kylare tillhandahåller temperaturkontrollerad processvätska till en mängd olika utrustning, inklusive analytiska instrument, laserkällor, mantelade reaktionskärl och bioreaktorer, destillationskolonner och industriell utrustning. Med kylkapacitet från 800 watt upp till 26 kilowatt, värmekapacitet upp till 22 kW, ett brett inställt temperaturintervall från -5 °C upp till +90 °C, samt alternativ för kondensorkylning, pumpkapacitet och elbehov, är det enkelt att hitta den kylare som bäst passar din installation och dina applikationsbehov. Denna mångsidighet och anpassningsbarhet gör TSC-seriens recirkulerande kylare idealiska för applikationer som kräver vätskekylning för effektiv värmehantering i en plattform som kan skalas upp med dig. Designade med premium, högkvalitativa komponenter inklusive rostfria reservoarer och med utmärkt temperaturstabilitet, är TSC-seriens kylare en heltäckande temperaturkontrolllösning för processkrav inom flera vetenskapliga och industriella discipliner.
Funktioner
  • Högpresterande kyl- och värmekapacitet: Levererar kylkapacitet upp till 26 kW och värmekapacitet upp till 22 kW, vilket ger robust värmehantering för krävande laboratorie- och industriapplikationer
  • Flexibel kondensorkonfiguration: Finns i både luftkylda och vattenkylda kondensatormodeller för att möta olika installationskrav och driftsmiljöer. Vattenkylda kondensormodeller flyttar värmebelastningen från anläggningens HVAC-system till en redan existerande kylvattenförsörjning, vilket sänker den totala energiförbrukningen för din process och den totala ägandekostnaden jämfört med luftkylda kondensormodeller
  • Mångsidighet: Flera pumpalternativ finns tillgängliga för att optimera vätskecirkulation och tryckegenskaper för specifika applikationskrav
  • Precisionstemperaturkontroll: Bibehåller utmärkt temperaturstabilitet på ±0,1 °C, vilket säkerställer konsekventa termiska förhållanden för känsliga processer och mätningar
  • Användarfokuserad design: Med ett intuitivt användargränssnitt och en rad standardfunktioner som digital och analog seriell kommunikation, fjärrbaserad temperatursensorport (PT1000), flödes- eller tryckkontroller samt ultraljudsflödesavläsning (TSC16 och TSC260)
  • Hållbarhet genom design: Använder nya låg-global uppvärmningspotential (GWP) kylmedel, en utveckling som stödjer globala klimatskyddsinitiativ och innebär en betydande minskning av miljöpåverkan jämfört med jämförbara kylare som använder HFC-köldmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
Kapacitet (engelska) 3 gal.
Färg Vitt
Controllertyp LCD flerrads alfanumerisk display
Kapacitet (metrisk) 11.3 L
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE, UKCA, RCM, KC
Kommunikationer RS485, Modbus, analogt I/O
Kondensor typ Vattenkyld
Kylkapacitet upp till 6600 W (60 Hz); 5470 W (50 Hz)
Pumptyp C2, Centrifugal
Temperaturområde -5 °C till +90 °C (23 °F till 194 °F)
Typ Kylcirkulatorer
Extern cirkulation Endast extern cirkulation
Värmekapacitet 3 kW @ 230V
Modell TSC66
Pumpkapacitet 60 Hz: 10 GPM @ 60 psid (38 lpm @ 4,14 bar); 50 Hz: 10 GPM @ 31 psid (38 lpm @ 2,14 bar)
Kylmedel R454C (GWP: 148, ODP: 0)
Temperatur (metrisk) Max 90 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Garanti 2 år
Mått (D x B x H) 30,4 x 18 x 34,7 tum (77,3 x 45,7 x 88,1 cm)
Fraktvikt (engelska) 360 lb.
Fraktvikt (metrisk) 163.3 kg
Vikt (engelska) 310 lb.
Vikt (metrisk) 140.6 kg
Elektriska krav 208/230 V, 220/230 V
Spänning 208/230 V, 220/230 V
Frekvens 50 eller 60 Hz