Läs mer
Thermo Scientific™ TSG frysskåp för allmänt bruk - förpackad
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific™ TSG-seriens allmänna laboratorieoratoriefrysar är designade med dina behov i åtanke. TSG-serien är idealisk för de krävande kraven för daglig användning i forsknings-, kliniska och industriella laboratorieoratorier som lagrar reagenser, media, proteiner och prover som används dagligen i laboratoriet.
TSG-seriens frysar är designade med ditt laboratorium i åtanke, och kombinerar prestanda, säkerhet och kvalitet som krävs för dagliga laboratorieoratorieapplikationer.
- Brett utbud av storlekar från massiv dörr 400 l till 1 500 l dubbeldörr.
- Whisper ganska operation < 50 dBA
- Vitmålad in- och exteriör
- Adaptiv avfrostning
- Temperatur, dörr på glänt och strömavbrott (med batteribackup) larm.
- Låg värmeeffekt
- Bakre åtkomstport
- Nyckellås
- LED interiörbelysning
- Gröna kolväten köldmedier
- Fjärralarmkontakter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TSG serie laboratorieoratoriefrys för allmänt bruk |
| Kapacitet (metrisk) | 700 l |
| Temperaturområde | -12 °C till -30 °C |
| Temperatur (börvärde) | -20 °C |
| Dörr stil | Solid |
| Antal dörrar | 1 |
| Skåpsmaterial | Stål |
| Interiör | Målat stål |
| Exteriör finish | Målat stål |
| Hyllor | 4 Justerbar |
| Visa mer |