Läs mer
Thermo Scientific™ TSG frysskåp för allmänt bruk - förpackad
Produktkod. p-9379002 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 l
700 l
1500 l
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Pluggtyp unitSize
17187728 1500 l EU Varje
17107748 400 l EU -
17127758 700 l EU -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17187728 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSG1500FESBV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TSG-serien av generella frysar är byggda med de prestanda, säkerhet och kvalitetsfunktioner du har förväntat dig av Thermo Scientific™ .
Thermo Scientific™ TSG-seriens allmänna laboratorieoratoriefrysar är designade med dina behov i åtanke. TSG-serien är idealisk för de krävande kraven för daglig användning i forsknings-, kliniska och industriella laboratorieoratorier som lagrar reagenser, media, proteiner och prover som används dagligen i laboratoriet.
TSG-seriens frysar är designade med ditt laboratorium i åtanke, och kombinerar prestanda, säkerhet och kvalitet som krävs för dagliga laboratorieoratorieapplikationer.
  • Brett utbud av storlekar från massiv dörr 400 l till 1 500 l dubbeldörr.
  • Whisper ganska operation < 50 dBA
  • Vitmålad in- och exteriör
  • Adaptiv avfrostning
  • Temperatur, dörr på glänt och strömavbrott (med batteribackup) larm.
  • Låg värmeeffekt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås
  • LED interiörbelysning
  • Gröna kolväten köldmedier
  • Fjärralarmkontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG serie laboratorieoratoriefrys för allmänt bruk
Kapacitet (metrisk) 1500 l
Temperaturområde -12 °C till -30 °C
Temperatur (börvärde) -20 °C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 2
Skåpsmaterial Stål
Interiör Målat stål
Hyllor 8 Justerbar
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Certifikat och efterlevnad CE
Hjul Ja
Kontrolltyp Pekskärmskontroll med lösenordsskydd
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 36 månader
Avfrosta Adaptiv avfrostning
Förpackningstyp Förpackad
Mått (D x B x H) Inredning 690 x 1300 x 1510 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 837 x 1440 x 2082 mm
Övervakningsalternativ Larm
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V/50Hz
Frekvens 50 Hz
Kylmedel R290
Fraktvikt (metrisk) 263 kg