Läs mer
Thermo Scientific™ TSG Kylskåp för allmänna ändamål - förpackade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17147748 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 l
700 l
1500 l
Dörr stil:
Glas
Solid
Pluggtyp:
EU
Europa
UK
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil Pluggtyp
17147748 400 l Glas Europa
17127738 1500 l Glas Europa
17137738 1500 l Glas UK
17167738 1500 l Solid Europa
17187748 400 l Solid Europa
17167758 700 l Glas EU
17107768 700 l Solid EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17147748 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSG400REGBV
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TSG-serien av kylskåp för allmänna ändamål är byggda med den prestanda, säkerhet och kvalitetsfunktioner du har förväntat dig av Thermo Scientific™ .
De Thermo Scientific™ TSG-seriens allmänna laboratoriekylskåp är designade med dina behov i åtanke. TSG-serien är idealisk för de krävande kraven för daglig användning i forsknings-, kliniska och industriella laboratorieoratorier som lagrar reagenser, media, proteiner och prover som används dagligen i laboratoriet.
TSG-seriens allmänna kylskåp är designade med ditt laboratorium i åtanke, och kombinerar den prestanda, säkerhet och kvalitet som krävs för vardagliga laboratorieapplikationer.
  • Brett utbud av storlekar från 400 L till 1500 L dubbeldörrar
  • Glasdörrar (trippelglas) och massiva dörrar
  • Viska tyst operation < 50 dBA
  • Vitmålad in- och exteriör
  • Adaptiv avfrostning
  • Temperatur, dörr på glänt och strömavbrott (med batteribackup) larm.
  • Låg värmeeffekt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås
  • LED interiörbelysning
  • Gröna kolväten köldmedier
  • Fjärralarmkontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG-seriens allmänna laboratoriekylskåp
Kapacitet (metrisk) 400 l
Temperaturområde 2 °C till 10 °C
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R290
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Hyllor 5 Justerbar
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Skåpsmaterial Stål
Exteriör finish Målat stål
Interiör Målat stål
Certifikat och efterlevnad CE
Hjul Ja
Kontrolltyp Digital mikroprocessor
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 36 månader
Avfrosta Adaptiv avfrostning
Förpackningstyp Förpackad
Övervakningsalternativ Larm
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 500 x 1405 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 650 x 600 x 1955 mm
Pluggtyp Europa
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner Energieffektiv
Fraktvikt (metrisk) 150 kg