Läs mer
Thermo Scientific™ TSG Kylskåp för allmänna ändamål - förpackade
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
De Thermo Scientific™ TSG-seriens allmänna laboratoriekylskåp är designade med dina behov i åtanke. TSG-serien är idealisk för de krävande kraven för daglig användning i forsknings-, kliniska och industriella laboratorieoratorier som lagrar reagenser, media, proteiner och prover som används dagligen i laboratoriet.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
- Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
- Glass door (triple pane) and solid door configurations
- Whisper quite operation < 50 dBA
- White painted interior and exterior
- Adaptive Defrost
- Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
- Low heat output
- Rear access port
- Keyed Lock
- LED interior lighting
- Green hydrocarbon refrigerants
- Remote alarm contacts
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TSG Series General Purpose Laboratory Refrigerator |
| Kapacitet (metrisk) | 1500 l |
| Temperaturområde | 2°C to 10°C |
| Temperatur (börvärde) | +5°C |
| Kylmedel | R290 |
| Dörr stil | Solid |
| Antal dörrar | 2 |
| Hyllor | 8 Adjustable |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg |
| Exteriör finish | Painted Steel |
| Visa mer |