Läs mer
Thermo Scientific™ TSG Kylskåp för allmänna ändamål - förpackade
Produktkod. 17167758 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 l
700 l
1500 l
Dörr stil:
Glas
Solid
Pluggtyp:
EU
Europa
UK
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil Pluggtyp
17167758 700 l Glas EU
17127738 1500 l Glas Europa
17137738 1500 l Glas UK
17167738 1500 l Solid Europa
17147748 400 l Glas Europa
17187748 400 l Solid Europa
17107768 700 l Solid EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17167758 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSG700REGBV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61320.00 SEK
    46156.48 SEK / Paket med 1
    Save 15163.52 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-02-2027
TSG-serien av kylskåp för allmänna ändamål är byggda med den prestanda, säkerhet och kvalitetsfunktioner du har förväntat dig av Thermo Scientific™ .
De Thermo Scientific™ TSG-seriens allmänna laboratoriekylskåp är designade med dina behov i åtanke. TSG-serien är idealisk för de krävande kraven för daglig användning i forsknings-, kliniska och industriella laboratorieoratorier som lagrar reagenser, media, proteiner och prover som används dagligen i laboratoriet.
Kylskåp för allmänna ändamål i TSG-serien är designade med ditt laboratorium i åtanke, och kombinerar prestanda, säkerhet och kvalitet som krävs för dagliga laboratorieapplikationer.
  • Brett utbud av storlekar från 400 L till 1500 L dubbeldörr
  • Glasdörr (trippelruta) och solida dörrkonfigurationer
  • Whisper ganska operation< 50 dBA
  • Vitmålad in- och exteriör
  • Adaptiv avfrostning
  • Temperatur, dörr på glänt och strömavbrott (med batteribackup) larm.
  • Låg värmeeffekt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås
  • LED interiörbelysning
  • Gröna kolväten köldmedier
  • Fjärralarmkontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG-serien för allmänt bruk för laboratoriekylskåp
Kapacitet (metrisk) 700 l
Temperaturområde 2 °C till 10 °C
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R290
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Hyllor 4 Justerbar
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Skåpsmaterial Stål
Exteriör finish Målat stål
Interiör Målat stål
Certifikat och efterlevnad CE
Hjul Ja
Kontrolltyp Digital mikroprocessor
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 36 månader
Avfrosta Adaptiv avfrostning
Förpackningstyp Förpackad
Övervakningsalternativ Larm
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro-kompatibel
Mått (D x B x H) Inredning 686 x 600 x 1505 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 855 x 750 x 2085 mm
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (metrisk) 175 kg