Läs mer
Thermo Scientific™ TSG Kylskåp för allmänna ändamål - förpackade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17187748 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
400 L
700 L
1500 L
Dörr stil:
Glas
Glass
Solid
Pluggtyp:
EU
UK
Produktkod. 17187748
Brand: Thermo Scientific™ TSG400RESBV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TSG-serien av kylskåp för allmänna ändamål är byggda med den prestanda, säkerhet och kvalitetsfunktioner du har förväntat dig av Thermo Scientific™ .
De Thermo Scientific™ TSG-seriens allmänna laboratoriekylskåp är designade med dina behov i åtanke. TSG-serien är idealisk för de krävande kraven för daglig användning i forsknings-, kliniska och industriella laboratorieoratorier som lagrar reagenser, media, proteiner och prover som används dagligen i laboratoriet.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
  • Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
  • Glass door (triple pane) and solid door configurations
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • White painted interior and exterior
  • Adaptive Defrost
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Keyed Lock
  • LED interior lighting
  • Green hydrocarbon refrigerants
  • Remote alarm contacts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG Series General Purpose Laboratory Refrigerator
Kapacitet (metrisk) 400 L
Temperaturområde 2°C to 10°C
Temperatur (börvärde) +5°C
Kylmedel R290
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 5 Adjustable
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Skåpsmaterial Steel
Exteriör finish Painted Steel
Interiör Painted Steel
Certifikat och efterlevnad CE
Kontrolltyp Digital Microprocessor
Hamnar 1 Rear Access Port
Garanti 36 Months
Avfrosta Adaptive Defrost
Förpackningstyp Boxed
Övervakningsalternativ Alarm
Åtkomstsäkerhet Key Lock
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro Compatible
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 500 x 1405 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 650 x 600 x 1955 mm
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Gröna funktioner Energy Efficient
Fraktvikt (metrisk) 150 kg