Läs mer
Thermo Scientific™ Underbänkskylskåp i TSG-serien
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16398175 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Dörr stil:
Glas
Solid
Pluggtyp:
NEMA 5-15 P, fler globala typer tillgängliga
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Pluggtyp unitSize
16398175 Solid NEMA 5-15 P, fler globala typer tillgängliga Varje
16445249 Glas NEMA 5-15 P, fler globala typer tillgängliga -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16398175 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSG505SA
Dra nytta av innovativa kyllösningar för vård- och forskningsbehov
Thermo Scientific™ TSG-serien, som drivs av solid state-kylteknik, har designats för att möta de rigorösa och krävande behoven inom hälsovård, forskning och industriella tillämpningar där solid prestanda krävs.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring-standard, TSG-serien kan hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSG-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
Nyckelfunktioner hos TSG505 underliggande kylskåp:
  • Solid state kylteknik
  • Viska tyst drift som leder till en bekvämare arbetsmiljö som stödjer kliniska behov och vårdbehov
  • Ökad kapacitet på grund av färre kylkomponenter gör att du kan lagra mer på mindre utrymme
  • Energy Star-klassad prestanda betyder lägre driftskostnader
  • Gröna köldmedier som stödjer globala initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser
  • Full larmuppsättning, inklusive hög/låg temperatur, dörren på glänt och strömförsörjning uppfyller inte kraven för medicinsk förvaring
  • Fjärrlarmkontakter på TSG505, stödjer krav på forskning för övervakning
Garanti: varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 156 L
Temperaturområde 2 °C till 9 °C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Gångjärnssida Höger
Hyllor 3
Exteriör finish Pulverlackerad CRS
Certifikat och efterlevnad CE, UL
Stil Underbänk
Hjul Nej
Avfrosta Automatisk
Övervakningsalternativ SMART VUE-kompatibel, fjärrlarmkontakter
Datautgångar Fjärralarmkontakter
Djup (engelska) Exteriör 26,9 tum (lucka stängd)
Depth (engelska) Interiör 20,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 684 mm
Höjd (engelska) Exteriör 32 tum
Höjd (engelska) Interiör 23 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 813 mm
Bredd (engelska) Exteriör 23,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 600 mm
Pluggtyp NEMA 5-15 P, fler globala typer tillgängliga
Spänning 100 till 240 V
Elektriska krav 100 - 240 V 50-60 Hz
Gröna funktioner Energieffektiv