Läs mer
Beskrivelse
TSHR Monoclonal antibody specifically detects TSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TSHR |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | SPM223 |
| Konjugera | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | CHNG1, LGR3hTSHR-I, MGC75129, seven transmembrane helix receptor, thyroid stimulating hormone receptor, Thyroid-stimulating hormone receptor, thyrotropin receptor, thyrotropin receptor-I, hTSHR-I, TSH-R |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human TSHR protein (Uniprot: P16473) |
| Reningsmetod | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?