Läs mer
TSHZ2, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16107823
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16107823 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 16107823 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00128553B01P.50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MPRRKQQAPKRAAGYAQEEQLKEEEEIKEEEEEEDSGSVAQLQGGNDTGTDEELETGPEQKGCFSYQNSPGSHLSNQDAENESLLSDASDQVSDIKSVCGRDASDKKAHTHVRLPNEAHNCMDKMTAVYANILSDSYWSGLGLGFKLSNSERRNCDTRNGSNKSDFDWHQDALSKSLQQNLPSRSVSKPSLFSSVQLYRQSSKMCGTVFTGASRFRCRQCSAAYDTLVELTVHMNETGHYQDDNRKKDKLRPTSYSKPRKRAFQDMDKEDAQKVLKCMFCGDSFDSLQDLSVHMIKTKHYQKVPLKEPVPTISSKMVTPAKKRVFDVNRPCSPDSTTGSFADSFSSQKNANLQLSSNNRYGYQNGASYTWQFEACKSQILKCMECGSSHDTLQQLTTHMMVTGHFLKVTSSASKKGKQLVLDPLAVEKMQSLSEAPNSDSLAPKPSSNSASDCTASTTELKKESKKERPEETSKDEKVVKSEDYEDPLQKPLDPTIKYQYLREEDLEDGSKGGGDILKSLENTVTTAINKAQNGAPSWSAYPSIHAAYQLSEGTKPPLPMGSQVLQIRPNLTNKLRPIAPKWKVMPLVSMPTHLAPYTQVKKESEDKDEAVKECGKESPHEEASSFSHSEGDSFRKSETPPEAKKTELGPLKEEEKLMKEGSEKEKPQPLEPTSALSNGCALANHAPALPCINPLSALQSVLNNHLGKATEPLRSPSCSSPSSSTISMFHKSNLNVMDKPVLSPASTRSASVSRRYLFENSDQPIDLTKSKSKKAESSQAQSCMSPPQKHALSDIADMVKVLPKATTPKPASSSRVPPMKLEMDVRRFEDVSSEVSTLHKRKGRQSNWNPQHLLILQAQFASSLFQTSEGKYLLSDLGPQERMQISKFTGLSMTTISHWLANVKYQLRKTGGTKFLKNMDKGHPIFYCSDCASQFRTPSTYISHLESHLGFQMKDMTRLSVDQQSKVEQEISRVSSAQRSPETIAAEEDTDSKFKCKLCCRTFVSKHAVKLHLSKTHSKSPEHHSQFVTDVDEE
Specifikationer
Antigen TSHZ2
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gen teashirt zinc finger homeobox 2
Genaccessionsnr. BC160051.1
Gene Alias C20orf17/DKFZp686K2480/FLJ33887/OVC10-2/TSH2/ZABC2/ZNF218
Gensymboler TSHZ2
Värd art Mouse
Immunogen TSHZ2 (AAI60051.1, 1 a.a. ∼ 1034 a.a) full-length human protein.
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 128553
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified