missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ TSPAN17 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15807623
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15807623 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15807623 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA569208

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Goat: 79%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Yeast: 83%; Zebrafish: 100%.

Regulates ADAM10 maturation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TSPAN17
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen Tspan17
Genaccessionsnr. Q96FV3
Gene Alias 2210021G21Rik; AI047581; F-box only protein 23; F-box only protein 23, transmembrane 4 superfamily member 17; FBX23; Fbxo23; fc49c03; gamma-hydroxybutyrate receptor; GHB-R; tetraspan protein SB134; tetraspanin 17; tetraspanin-17; TM4SF17; transmembrane 4 superfamily member 17; transmembrane 4 superfamily member 17 isoform b; TSPAN17; tspan-17; wu:fc49c03; zgc:158284
Gensymboler Tspan17
Värd art Rabbit
Immunogen synthetic peptide directed towards the middle region of human TSPAN17.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26262
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.