Läs mer
TSPAN8/TM4SF3 Antibody (458811), HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18606943 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18606943 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18606943 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB4734H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7195.51 SEK
    6130.95 SEK / 0.1ml
    Save 1064.56 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TSPAN8/TM4SF3 Monoclonal specifically detects TSPAN8/TM4SF3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TSPAN8/TM4SF3
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 458811
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CO-029, tetraspanin 8, TM4SF3tspan-8, Transmembrane 4 superfamily member 3tetraspanin-8, Tspan-8, Tumor-associated antigen CO-029
Värd art Rat
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TSPAN8, Met1-Lys237 (Ile35Val), Accession # AAH05246
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7103
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b
Produktlinje Novus