Läs mer
TSQ, TRC
Produktkod. 30456872
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456872 50 mg
30450385 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT94755350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109628-27-5
Molekylformel C17H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 328.39
Synonym N-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-4-methylbenzenesulfonamide, NSC 120213, TSQ
IUPAC-namn N-(6-metoxykinolin-8-yl)-4-metylbensensulfonamid
LEDER COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3ncccc3c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TSQ
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
Formel vikt 328.0882