Läs mer
TST Antibody, PE, R&D Systems™
Produktkod. 18609261 Handla allt Bio Techne Produkter
Produktkod. 18609261 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298573PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TST Polyclonal specifically detects TST in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TST
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Utspädning Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias EC 2.8.1, EC 2.8.1.1, MGC19578, RDSRhodanese, thiosulfate sulfurtransferase, thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese)
Värd art Rabbit
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Gen-ID (Entrez) 7263
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus