Läs mer
TST™ Bowie Dick™ Testpaket
Beskrivning
- Testpaket för engångsbruk
- Ett framgångsrikt test bekräftar att ångpenetrationen i ett testpaket är snabb och jämn och att luft och andra icke kondenserbara gaser effektivt har avlägsnats
- Det kemiska indikatorarket i mitten av förpackningen visar en definierad färgförändring från gul till mörkblå/lila när den utsätts för en specifik kombination av tid, temperatur och ånga
- Överensstämmer med ISO 11140-4 klass 2
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11140-4(3) Klass 2 |
| För användning med (applikation) | För sterilisatorer med stor porös last |
| För användning med (utrustning) | Autoklavera |
| Produkttyp | TST Bowie Dick testpaket |
| Temperatur (metrisk) | 134 °C till 137 °C |
| Funktioner | 134 till 137˚C i upp till 3,5 min., Överensstämmer med ISO 11140-4(3) Klass 2 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Steriliseringsindikator | Ja |
| Steriliseringstid | 3,5 min. |
| Show More |