Läs mer
TST™ TST™ Control™ Självhäftande emulerande indikatorremsa
Produktkod. 12916996
Change view
Temperatur (metrisk):
121 °C till 134°C
134 °C
Steriliseringstid:
3,5 min.
5,3 min.
5,3 och 15 min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk) Steriliseringstid Förpackningsstorlek
12916996 134 °C 3,5 min. Paket med 100
12906996 121 °C till 134°C 5,3 min. Paket med 100
12926996 121 °C till 134°C 5,3 och 15 min. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12916996 Leverantör TST™ Leverantörsnummer 2340AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00 SEK
    431.24 SEK / Paket med 100
    Save 82.76 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Placera TST™ Control™ Självhäftande emulerande indikatorremsa inuti brickor, förpackningar eller påsar vid autoklavering så att indikatorn bekräftar att ånga av god kvalitet har trängt in till placeringspunkten.
  • ISO 11140 del 1, klass 6 klassificering
  • papper
  • Ångsterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 11140 del 1, klass 6
För användning med (applikation) För sterilisering
För användning med (utrustning) Autoklavera
Produkttyp Emulerande indikatorremsa
Temperatur (metrisk) 134 °C
Funktioner När den placeras i brickor, förpackningar eller påsar, a TST Kontrollemuleringsindikatorn bekräftar att ånga av god kvalitet har trängt in till placeringspunkten
Material papper
Kvantitet 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 3,5 min.
Steriliseringsmetod Ånga