Läs mer
TST™ TST™ Control™ Självhäftande emulerande indikatorremsa
Description
- ISO 11140 del 1, klass 6 klassificering
- papper
- Ångsterilisering
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11140 del 1, klass 6 |
| För användning med (applikation) | För sterilisering |
| För användning med (utrustning) | Autoklavera |
| Produkttyp | Emulerande indikatorremsa |
| Temperatur (metrisk) | 121 °C till 134°C |
| Funktioner | När den placeras i brickor, förpackningar eller påsar, a TST Kontrollemuleringsindikatorn bekräftar att ånga av god kvalitet har trängt in till placeringspunkten |
| Material | papper |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Steriliseringsindikator | Ja |
| Show More |