Läs mer
TST™ TST™ Control™ Självhäftande emulerande indikatorremsa
Produktkod. p-8000455
Temperatur (metrisk):
121 °C till 134°C
134 °C
Steriliseringstid:
3,5 min.
5,3 min.
5,3 och 15 min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12906996
Brand: TST™ 2342AB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Placera TST™ Control™ Självhäftande emulerande indikatorremsa inuti brickor, förpackningar eller påsar vid autoklavering så att indikatorn bekräftar att ånga av god kvalitet har trängt in till placeringspunkten.
  • ISO 11140 del 1, klass 6 klassificering
  • papper
  • Ångsterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 11140 del 1, klass 6
För användning med (applikation) För sterilisering
För användning med (utrustning) Autoklavera
Produkttyp Emulerande indikatorremsa
Temperatur (metrisk) 121 °C till 134°C
Funktioner När den placeras i brickor, förpackningar eller påsar, a TST Kontrollemuleringsindikatorn bekräftar att ånga av god kvalitet har trängt in till placeringspunkten
Material papper
Kvantitet 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 5,3 min.
Steriliseringsmetod Ånga