Läs mer
Prestige Medical TST Indikatorremsor
Kvantitet:
50-pack
Beskrivning
- TST Indikatorremsor 126 °C Box med 50 strips
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Indikeringsremsa |
| Temperatur (engelska) | 258,8 °F |
| Temperatur (metrisk) | 126 °C |
| Kvantitet | 50-pack |
| Sterilitet | Icke-steril |