Läs mer
TSTU, TRC
Produktkod. 30451093
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451093 5 g
30450617 50 g
30454500 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30451093 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8955605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105832-38-0
Molekylformel C9 H16 N3 O3 . B F4
Molekylvikt (g/mol) 301.046
Synonym O-(N-Succinimidyl)-1,1,3,3-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, N-[(Dimethylamino)[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]methylene]-N-methylmethanaminium Tetrafluoroborate(1-), N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium Tetrafluoroborate, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
LEDER [F-][B+3]([F-])([F-])[F-].CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TSTU
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
Formel vikt 301.122