Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Core Series General Purpose Ultra-Low Freezer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31740911 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
400 Räkning 2 in. Lådor
500 Count 2 in. Lådor
600 Räkna 2 in. Lådor
Kapacitet (engelska):
19,4 cu. ft.
24,1 cu. ft.
28,8 cu. ft.
Rackkapacitet:
16
20
24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Kapacitet (engelska) Rackkapacitet
31740911 400 Räkning 2 in. Lådor 19,4 cu. ft. 16
31740915 500 Count 2 in. Lådor 24,1 cu. ft. 20
31740913 600 Räkna 2 in. Lådor 28,8 cu. ft. 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 31740911 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX40086CAULTS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
TSX™ Core Series is engineered for reliability and designed for everyday use. When choosing an ultra-low temperature (ULT) freezer, protecting your valuable samples is the top priority. The Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT freezers are designed with this in mind, offering reliable sample protection even in the busiest lab environments.
The Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT freezers deliver dependable performance for everyday use. Combining reliable temperature control, robust durability, and user-centric features, TSX Core is designed to protect your critical samples while supporting workflow efficiency. Offering a cost-effective solution without compromising on quality, these freezers help researchers focus on discoveries with confidence knowing their samples are secure.
Tillförlitlighet i dess kärna
  • Att bevara integriteten hos kritiska prover och säkerställa långsiktig forskningsframgång börjar med investeringar i pålitliga kylförvaringar. TSX Core ULT-frysen är konstruerad för att leverera sömlös tillförlitlighet dag efter dag. Varje enhet genomgår rigorösa fält- och laboratorietester och levereras med fabriksdokumentation och ett kalibreringscertifikat för att ge transparens och förtroende för dess hållbarhet och prestanda. Med en ledande 7-årig garanti TSX är Core byggd för att stödja ditt laboratorium på lång sikt.
Rigoröst långtidstillförlitlighetstest i fält och laboratorier
  • Omfattande testning i slutet av linjen
  • Levererat med fabriksdokumentation och kalibreringscertifikat
  • Backad av en ledande 7-årig garanti
Byggd för att fungera, designad för att skydda
Dina prover är resultatet av år av forskning, genombrott och upptäckter—, att skydda dem är vår högsta prioritet. Core ULT-frysen TSX drivs av V-Drive-kylteknik, designad för att klara de snabba kraven i intensiva laboratorier. Genom att dynamiskt anpassa sig till användarinteraktioner, inklusive frekventa dörröppningar, säkerställer V-Drive snabb återhämtning av temperaturer, bibehåller stabila och optimala förhållanden för dina prover och ger dig sinnesro i att de förvaras säkert.
  • Drivs av V-Drive-kylteknik som anpassar sig efter användarinteraktion
  • Bibehåller optimala förhållanden för provskydd
  • Viktiga funktioner för vardagliga laboratorier
Core ULT-frysen TSX är designad för enkelhet och integreras sömlöst i olika laboratoriemiljöer.
Den är 5 tum Användargränssnittet ger snabb åtkomst till inställningar och notifikationer, medan universell spänningskompatibilitet stöder installationer över hela världen. Med en tyst <hastighet på 44 dB stödjer den en störningsfri arbetsplats. Med inbyggda USB och kommunikationsportar för efterlevnad och övervakning, samt anpassningsbara konfigurationer, anpassar sig Core TSX för att möta dina unika laboratoriebehov.
  • 5 tum Användargränssnitt
  • Universell spänningskompatibel
  • Visktyst-drift
  • Anslutningsaktiverad med tillbehör
  • Olika tillbehör och konfigurationer tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 19,4 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 549 L
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Temperaturupplösning 1 °C
Temperaturstabilitet 2 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (2)
Antal dörrar 1
Kammarmaterial Kallvalsat stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) och vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibelt)
Exteriör finish Målat kallvalsat stål
Hyllor 3 Justerbar, 1 Fast
Certifikat och efterlevnad cULus
Stil Upprätt
Visa 7-segmentsskärm med kapacitiva pekskärmsknappar
Hjul 4 hjul i alla riktningar med lås
Hamnar Två bakre åtkomstportar
Produktlinje TSX Kärnserien
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Toppvariation vid -80C 5.6
Vattenkylt Ej tillämpligt
Mått (DxBxH) Exteriör 37,0 x 28,3 x 78 tum (94,0 x 71,9 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 23,1 x 51,2 tum (71,9 x 58,7 x 130 cm)
Övervakningsalternativ Hörbara och visuella larm för höga och låga temperaturer
Börvärdessäkerhet Lösenordsåtkomstkontroll
Anslutningsmöjligheter Thermo Scientific™ Instrument Connect kompatibel med tillbehör
Pluggtyp Kina
Spänning 100/230 V
Elektriska krav 100/230 V, 50/60 Hz
Energianvändning 8,25 kW-timme/dag
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Gold)
Spänningskompensation   ±10 %
Flaska Kapacitet 40,000 x 2 mL
Kompressor V-drivning
Kylmedel R290 (1:a steget), R170 + R290 mix (2:a steget)
Håller 400 Räkning 2 in. Lådor
Rackkapacitet 16