Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Core Series General Purpose Ultra-Low Freezer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
The Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT freezers deliver dependable performance for everyday use. Combining reliable temperature control, robust durability, and user-centric features, TSX Core is designed to protect your critical samples while supporting workflow efficiency. Offering a cost-effective solution without compromising on quality, these freezers help researchers focus on discoveries with confidence knowing their samples are secure.
- Att bevara integriteten hos kritiska prover och säkerställa långsiktig forskningsframgång börjar med investeringar i pålitliga kylförvaringar. TSX Core ULT-frysen är konstruerad för att leverera sömlös tillförlitlighet dag efter dag. Varje enhet genomgår rigorösa fält- och laboratorietester och levereras med fabriksdokumentation och ett kalibreringscertifikat för att ge transparens och förtroende för dess hållbarhet och prestanda. Med en ledande 7-årig garanti TSX är Core byggd för att stödja ditt laboratorium på lång sikt.
- Omfattande testning i slutet av linjen
- Levererat med fabriksdokumentation och kalibreringscertifikat
- Backad av en ledande 7-årig garanti
Dina prover är resultatet av år av forskning, genombrott och upptäckter—, att skydda dem är vår högsta prioritet. Core ULT-frysen TSX drivs av V-Drive-kylteknik, designad för att klara de snabba kraven i intensiva laboratorier. Genom att dynamiskt anpassa sig till användarinteraktioner, inklusive frekventa dörröppningar, säkerställer V-Drive snabb återhämtning av temperaturer, bibehåller stabila och optimala förhållanden för dina prover och ger dig sinnesro i att de förvaras säkert.
- Drivs av V-Drive-kylteknik som anpassar sig efter användarinteraktion
- Bibehåller optimala förhållanden för provskydd
- Viktiga funktioner för vardagliga laboratorier
Den är 5 tum Användargränssnittet ger snabb åtkomst till inställningar och notifikationer, medan universell spänningskompatibilitet stöder installationer över hela världen. Med en tyst <hastighet på 44 dB stödjer den en störningsfri arbetsplats. Med inbyggda USB och kommunikationsportar för efterlevnad och övervakning, samt anpassningsbara konfigurationer, anpassar sig Core TSX för att möta dina unika laboratoriebehov.
- 5 tum Användargränssnitt
- Universell spänningskompatibel
- Visktyst-drift
- Anslutningsaktiverad med tillbehör
- Olika tillbehör och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 24,1 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 682 L |
| Temperaturområde | -50 °C till -86 °C |
| Temperaturupplösning | 1 °C |
| Temperaturstabilitet | 1,5 °C |
| Dörr stil | Yttre (1), Inre (2) |
| Antal dörrar | 1 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Kammarmaterial | Kallvalsat stål |
| Isolering | Vakuumisoleringspaneler (VIP) och vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibelt) |
| Visa mer |