Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Core Serie Allmän Ultra-Låg Frys
Produktkod. 31935506 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
400 Räkning 2 in. Lådor
500 Count 2 in. Lådor
600 Räkna 2 in. Lådor
700 Count 2 tum Lådor
Kapacitet (engelska):
19,4 cu. ft.
24,1 cu. ft.
28,8 cu. ft.
33,5 cu. ft.
Rackkapacitet:
16
20
24
28
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Kapacitet (engelska) Rackkapacitet
31935506 700 Count 2 tum Lådor 33,5 cu. ft. 28
31740911 400 Räkning 2 in. Lådor 19,4 cu. ft. 16
31740915 500 Count 2 in. Lådor 24,1 cu. ft. 20
31740913 600 Räkna 2 in. Lådor 28,8 cu. ft. 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31935506 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX70086CAULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220790.70 SEK
    174793.88 SEK / Paket med 1
    Save 45996.82 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
TSX™ Core Series är konstruerad för tillförlitlighet och designad för vardagligt bruk. När du väljer en ultralågtemperatur (ULT) frys är skyddet av dina värdefulla prover högsta prioritet. Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-frysar är designade med detta i åtanke och erbjuder pålitligt provskydd även i de mest intensiva laboratoriemiljöerna.
Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-frysarna levererar pålitlig prestanda för vardagsbruk. Genom att kombinera pålitlig temperaturkontroll, robust hållbarhet och användarcentrerade funktioner TSX Core är de utformade för att skydda dina kritiska prover samtidigt som arbetsflödet effektiviseras. Genom att erbjuda en kostnadseffektiv lösning utan att kompromissa med kvaliteten hjälper dessa frysar forskare att fokusera på upptäckter med trygghet i vetskapen om att deras prover är säkra.
Tillförlitlighet i dess kärna
Att bevara integriteten hos kritiska prover och säkerställa långsiktig forskningsframgång börjar med investeringar i pålitlig kylförvaring. ULT-frysen TSX Core är konstruerad för att leverera sömlös tillförlitlighet dag efter dag. Varje enhet genomgår rigorösa fält- och laboratorietester och levereras med fabriksdokumentation och ett kalibreringscertifikat för att ge transparens och förtroende för dess hållbarhet och prestanda. Med en ledande 7-årig garanti är den TSX Core byggd för att stödja ditt laboratorium på lång sikt.
  • Rigoröst långtidstillförlitlighetstest i fält och laboratorier
  • Omfattande testning i slutet av linjen
  • Levererat med fabriksdokumentation och kalibreringscertifikat
  • Backad av en ledande 7-årig garanti
Byggd för att fungera, designad för att skydda
Dina prover är resultatet av år av forskning, genombrott och upptäckter—; att skydda dem är vår högsta prioritet. TSX Core ULT-frysen drivs av V-Drive-kylteknik, designad för att hantera de snabba kraven i livliga laboratorier. Genom att dynamiskt anpassa sig till användarinteraktioner, inklusive frekventa dörröppningar, säkerställer V-Drive snabb temperaturåterhämtning, upprätthåller stabila och optimala förhållanden för dina prover och ger dig sinnesro att de förvaras säkert.
  • Drivs av V-Drive-kylteknik som anpassar sig efter användarinteraktion
  • Bibehåller optimala förhållanden för provskydd
  • Energy Star Certifierad
Viktiga funktioner för vardagliga laboratorier
ULT frysen är designad för enkelhet TSX Core och integreras sömlöst i olika laboratoriemiljöer. Den har 5 tum användargränssnitt ger snabb åtkomst till inställningar och notifikationer, medan Universal Voltage-kompatibilitet stöder installationer över hela världen. Med en viskningstyst <44 dB fungerar den och har en störningsfri arbetsplats. Med inbyggda USB och kommunikationsportar för efterlevnad och övervakning, samt anpassningsbara konfigurationer, anpassar den TSX Core sig för att möta dina unika laboratoriebehov.
  • 5 tum användargränssnitt
  • Universell spänningskompatibel
  • Visktyst-drift
  • Anslutningsaktiverad med tillbehör
  • Olika tillbehör och konfigurationer tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 950 L
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (2)
Antal dörrar 1
Återställning av dörröppning 21 min. (rumstemperatur 20 °C, driftstemperatur -75 °C).
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Kallvalsat stål
Isolering Vakuumisoleringspanel (VIP) + vattenskum-polyuretanskum (SNAP-kompatibelt)
Hyllor 3 Justerbar, 1 Fast
Stil Upprätt
Toppvariation vid -80C 4 °C
Övervakningsalternativ Hörbara och visuella larm för höga och låga temperaturer
Pluggtyp Kina
Spänning 100/230 V
Energianvändning 8.5
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Platinum)
Kompressor V-drivning
Håller 700 Count 2 tum Lådor
Rackkapacitet 28