Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Core Serie Allmän Ultra-Låg Frys
Produktkod. 30281123 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
949 L
Kapacitet (engelska):
33,5 cu. ft.
Håller:
700 Count 2 tum Lådor
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kapacitet (engelska) Håller
30281123 949 L 33,5 cu. ft. 700 Count 2 tum Lådor
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30281123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX70086CA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255538.60 SEK
    174454.64 SEK / Paket med 1
    Save 81083.96 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
TSX™ Core Series är konstruerad för tillförlitlighet och designad för vardagligt bruk. När du väljer en ultralågtemperatur (ULT) frys är skyddet av dina värdefulla prover högsta prioritet. Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-frysar är designade med detta i åtanke och erbjuder pålitligt provskydd även i de mest intensiva laboratoriemiljöerna.
Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-frysarna levererar pålitlig prestanda för vardagsbruk. Genom att kombinera pålitlig temperaturkontroll, robust hållbarhet och användarcentrerade funktioner TSX Core är de utformade för att skydda dina kritiska prover samtidigt som arbetsflödet effektiviseras. Genom att erbjuda en kostnadseffektiv lösning utan att kompromissa med kvaliteten hjälper dessa frysar forskare att fokusera på upptäckter med trygghet i vetskapen om att deras prover är säkra.
Tillförlitlighet i dess kärna
Att bevara integriteten hos kritiska prover och säkerställa långsiktig forskningsframgång börjar med investeringar i pålitliga kylförvaringar. TSX Core ULT-frysen är konstruerad för att leverera sömlös tillförlitlighet dag efter dag. Varje enhet genomgår rigorösa fält- och laboratorietester och levereras med fabriksdokumentation och ett kalibreringscertifikat för att ge transparens och förtroende för dess hållbarhet och prestanda. Med en ledande 7-årig garanti TSX är Core byggd för att stödja ditt laboratorium på lång sikt.
  • Rigoröst långtidstillförlitlighetstest i fält och laboratorier
  • Omfattande testning i slutet av linjen
  • Levererat med fabriksdokumentation och kalibreringscertifikat
  • Backad av en ledande 7-årig garanti
Byggd för att fungera, designad för att skydda
Dina prover är resultatet av år av forskning, genombrott och upptäckter—, att skydda dem är vår högsta prioritet. Core ULT-frysen TSX drivs av V-Drive-kylteknik, designad för att klara de snabba kraven i intensiva laboratorier. Genom att dynamiskt anpassa sig till användarinteraktioner, inklusive frekventa dörröppningar, säkerställer V-Drive snabb återhämtning av temperaturer, bibehåller stabila och optimala förhållanden för dina prover och ger dig sinnesro i att de förvaras säkert.
  • Drivs av V-Drive-kylteknik som anpassar sig efter användarinteraktion
  • Bibehåller optimala förhållanden för provskydd
  • Energy Star Certifierad
Viktiga funktioner för vardagliga laboratorier
Core ULT-frysen TSX är designad för enkelhet och integreras sömlöst i olika laboratoriemiljöer. Den är 5 tum Användargränssnittet ger snabb åtkomst till inställningar och notifikationer, medan universell spänningskompatibilitet stöder installationer över hela världen. Med en tyst <hastighet på 44 dB stödjer den en störningsfri arbetsplats. Med inbyggda USB och kommunikationsportar för efterlevnad och övervakning, samt anpassningsbara konfigurationer, anpassar sig Core TSX för att möta dina unika laboratoriebehov.
  • 5 tum Användargränssnitt
  • Universell spänningskompatibel
  • Visktyst-drift
  • Anslutningsaktiverad med tillbehör
  • Olika tillbehör och konfigurationer tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ ULtralåg frys, upprätt
Kapacitet (engelska) 33,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 949 L
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Temperaturupplösning 1 °C
Temperaturstabilitet 0,2 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (2)
Antal dörrar 1
Återställning av dörröppning 21 min. (20 °C Ambient på -75 °C)
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Kallvalsat stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) och vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibelt)
Interiör Valfritt rostfritt stål
Exteriör finish Målat kallvalsat stål
Hyllor 3 Justerbar, 1 Fast
Certifikat och efterlevnad cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Stil Upprätt
Visa 7-segmentsskärm med kapacitiva pekskärmsknappar
Hjul 4 hjul i alla riktningar med lås
Hamnar 2 bakre åtkomstportar
Produktlinje TSX Kärnserien
Avfrosta Manuell
Toppvariation vid -80C 4
Vattenkylt Ej tillämpligt
Mått (DxBxH) Exteriör 37,0 x 45,2 x 78 tum (94,0 x 114,8 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 40,1 x 51,2 tum (71,9 x 101,9 x 130,0 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 57,4 x 45,2 x 78 tum (95 x 114,8 x 198,1 cm)
Övervakningsalternativ Hörbara och visuella larm för höga och låga temperaturer
Åtkomstsäkerhet Standard nyckellås, hänglåsslinga, inställningspunkt och inställningssäkerhet
Börvärdessäkerhet Lösenordsåtkomstkontroll
Backup-system Valfritt CO2 eller LN2
Anslutningsmöjligheter Thermo Scientific™ Instrument Connect kompatibel med tillbehör
Amperage 8,9-4,9 A
Pluggtyp NEMA 5-15P
Spänning 100/230 V
Elektriska krav 100/230 V, 50/60 Hz
Fas Enkel
Energianvändning 0,24 kWh/dag/kubikfot (ENERGI)STAR
Gröna funktioner ENERGI, STAR ACT Ecolabel (Guld)
Spänningskompensation ±10 %
Flaska Kapacitet 70,000 x 2 mL
Kompressor V-drivning
Kylmedel R290 (1:a steget), R170 + R290 mix (2:a steget)
Håller 700 Count 2 tum Lådor
Rackkapacitet 28