Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Frys exteriörbelysningstillbehör
Produktkod. 17344650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För användning med TSX400/500 frysar
För användning med TSX600/700 frysar
Längd (metrisk) Exteriör:
500 mm
920 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (metrisk) Exteriör
17344650 För användning med TSX600/700 frysar 920 mm
17354650 För användning med TSX400/500 frysar 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17344650 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSXLBLG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5940.00 SEK
    5844.50 SEK / Paket med 1
    Save 95.50 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detta TSX Frys exteriörbelysning ger provsäkerhetsvarning och larmindikeringar för att skydda dina prover.
Detta TSX Frys exteriörbelysning ger provsäkerhetsvarning och larmindikeringar för att skydda dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rack
Skåpsmaterial Plast
Färg Klart
För användning med (utrustning) För användning med TSX600/700 frysar
Längd (engelska) Exteriör 36 tum.
Längd (metrisk) Exteriör 920 mm
Endast kompatibel med TSX enheter byggda efter 25 maj 2021. Se etikett på vänster sida av TSX skåp för tillverkningsdatum.