Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Frys exteriörbelysningstillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
För användning med TSX400/500 frysar
För användning med TSX600/700 frysar
Längd (metrisk) Exteriör:
500 mm
920 mm
Beskrivning
Detta TSX Frys exteriörbelysning ger provsäkerhetsvarning och larmindikeringar för att skydda dina prover
Specifikationer
Specifikationer
| Skåpsmaterial | Plast |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | För användning med TSX400/500 frysar |
| Längd (engelska) Exteriör | 20 tum |
| Längd (metrisk) Exteriör | 500 mm |
Endast kompatibel med TSX enheter byggda efter 25 maj 2021. Se etikett på vänster sida av TSX skåp för tillverkningsdatum.