Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie High-Performance -30 °C Auto Defrost Frys
BIOPHARMA
Produktkod. 15668416 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
11,5 cu. ft.
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Pluggtyp:
CEE 7/7
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
208–230 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Pluggtyp Elektriska krav Förpackningsstorlek
15668416 23 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50/60 Hz Varje
15943620 51,1 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Varje
16347181 11,5 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz -
16347191 29,2 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15668416 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX2330FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99141.95 SEK
    92150.21 SEK / Paket med 1
    Save 6991.74 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -30 °C automatiska avfrostningsfrysar erbjuder ett hållbart val för klinisk förvaring och laboratorieoratorieförvaring.
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -30 °C automatiska avfrostningsfrysar är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för lagringsreagenser, läkemedel, vacciner, biologiska och andra vanliga laboratorieoratorie- och kliniska material som primers, siRNA-molekyler och fetalt bovint serum (FBS) som kräver -30 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring* standard kan TSX-serien hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
*För överensstämmelse med NSF/ANSI 456 måste enheter beställas med ett kalibreringscertifikat (6916-2)
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 50 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga R290-kylmedel och vattenblåst skum gör TSX serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Temperaturområde -35° till -15 °C, fabriksbörvärde vid -30 °C
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Enkel att använda mikroprocessorstyrning med börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Högpresterande frys
Kapacitet (engelska) 23 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 650 L
Temperaturområde -15 °C till -35 °C
Temperatur (börvärde) -35° till -15 °C (-30 °C)
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad UL, ENERGYSTAR, CE, CE
Stil Upprätt
Visa Mikroprocessor
Produktlinje TSX-serien
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Avfrosta Automatisk
Mått (D x B x H) Inredning 28,5 x 24 x 58 tum (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 37,8 x 28 x 78,6 tum (96 x 71,1 x 199,6 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37,9 tum
Depth (engelska) Interiör 28,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 96.2 cm
Djup (metrisk) interiör 72.3 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78,6 tum
Höjd (engelska) Interiör 58 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 199.6 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 71,7 cm
Bredd (engelska) Interiör 24 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 71.1 cm
Bredd (metrisk) Interiör 61 cm
Övervakningsalternativ Trådlös
Chart Recorder Valfritt
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 16 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50 Hz
Kompressor V-drivning
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 402 lb.
Fraktvikt (metrisk) 182 kg
Vikt (engelska) 337 lb.
Vikt (metrisk) 153 kg
Rackkapacitet 8
Visa mer Visa mindre
Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.