Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie High-Performance -30 °C Auto Defrost Frys
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16347181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kapacitet (engelska):
11,5 cu. ft.
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Pluggtyp:
CEE 7/7
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
208–230 V, 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (engelska) Pluggtyp Elektriska krav Dimensione della confezione
16347181 11,5 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz -
15943620 51,1 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Varje
16347191 29,2 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz -
15668416 23 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16347181 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSX1230FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81202.86 SEK
    75467.84 SEK / Paket med 1
    Save 5735.02 SEK
    7% Av
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -30 °C automatiska avfrostningsfrysar erbjuder ett hållbart val för klinisk förvaring och laboratorieoratorieförvaring.
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -30 °C automatiska avfrostningsfrysar är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för lagringsreagenser, läkemedel, vacciner, biologiska och andra vanliga laboratorieoratorie- och kliniska material som primers, siRNA-molekyler och fetalt bovint serum (FBS) som kräver -30 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring* standard kan TSX-serien hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
*För överensstämmelse med NSF/ANSI 456 måste enheter beställas med ett kalibreringscertifikat (6916-2)
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 50 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga R290-kylmedel och vattenblåst skum gör TSX serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Temperaturområde -35° till -15 °C, fabriksbörvärde vid -30 °C
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Enkel att använda mikroprocessorstyrning med börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, vår lättinstallerade lösning, samarbetar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena i dina TSX Series Laboratory-kylskåp och frysar.
DeviceLink HUB™ Kopplar användare till sin utrustning, vilket gör att de kan ta emot kritisk laboratorieutrustning och utrustningsnotifikationer via sina mobila och webbapplikationer:
  • Visningstemperatur
  • Omgivningstemperatur
  • Larm och varningsmeddelande
DeviceLink HUB™ finns tillgänglig i följande regioner:
  • USA och Kanada
  • 28 medlemmar i Europeiska unionen
  • Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Typ Högpresterande frys
Kapacitet (engelska) 11,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 326 L
Temperaturområde -15 °C till -35 °C
Temperatur (börvärde) -35° till -15 °C (-30 °C)
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE
Stil Upprätt
Visa Mikroprocessor
Produktlinje TSX-serien
Avfrosta Automatisk
Mått (DxBxH) Exteriör 31,1 x 24,0 x 73,0 tum (79,0 x 61,9 x 185,4 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 21,8 x 20,0 x 52,4 tum (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 31,1 x 24,0 x 73,0 tum (79,0 x 61,9 x 185,4 cm)
Djup (engelska) Exteriör 31,1 tum
Depth (engelska) Interiör 21,8 tum
Djup (metrisk) Exteriör 79.0 cm
Djup (metrisk) interiör 55.4 cm
Höjd (engelska) Exteriör 73,0 tum
Höjd (engelska) Interiör 52,4 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 185.4 cm
Höjd (metrisk) interiör 133.1 cm
Bredd (engelska) Exteriör 24,0 tum
Bredd (engelska) Interiör 51 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 61.9 cm
Bredd (metrisk) Interiör 50.8 cm
Övervakningsalternativ Trådlös
Chart Recorder Valfritt
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 15 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Kompressor V-drivning
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 335 lb.
Fraktvikt (metrisk) 152 kg
Vikt (engelska) 281 lb.
Vikt (metrisk) 128 kg
Rackkapacitet 8
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.