Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie High-Performance -30 °C Auto Defrost Frys
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Description
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -30 °C automatiska avfrostningsfrysar är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för lagringsreagenser, läkemedel, vacciner, biologiska och andra vanliga laboratorieoratorie- och kliniska material som primers, siRNA-molekyler och fetalt bovint serum (FBS) som kräver -30 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring* standard kan TSX-serien hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
*För överensstämmelse med NSF/ANSI 456 måste enheter beställas med ett kalibreringscertifikat (6916-2)
- Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
- Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
- Upp till 50 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
- Naturliga R290-kylmedel och vattenblåst skum gör TSX serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets policy (SNAP)
- Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
- Temperaturområde -35° till -15 °C, fabriksbörvärde vid -30 °C
- Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
- Enkel att använda mikroprocessorstyrning med börvärdessäkerhet och larm
- Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
- Standarddörrlås ger komfort och trygghet
- Ergonomiskt dörrhandtag
- Sjökortsskrivare finns som tillval
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, vår lättinstallerade lösning, samarbetar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena i dina TSX Series Laboratory-kylskåp och frysar.
DeviceLink HUB™ Kopplar användare till sin utrustning, vilket gör att de kan ta emot kritisk laboratorieutrustning och utrustningsnotifikationer via sina mobila och webbapplikationer:
- Visningstemperatur
- Omgivningstemperatur
- Larm och varningsmeddelande
DeviceLink HUB™ finns tillgänglig i följande regioner:
- USA och Kanada
- 28 medlemmar i Europeiska unionen
- Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
Specifications
Specifications
| Typ | Högpresterande frys |
| Kapacitet (engelska) | 29,2 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 827 L |
| Temperaturområde | -15 °C till -35 °C |
| Temperatur (börvärde) | -35° till -15 °C (-30 °C) |
| Dörr stil | Solid |
| Antal dörrar | 1 |
| Hyllor | 4 |
| Certifikat och efterlevnad | UL, cUL, CE |
| Stil | Upprätt |
| Show More |
Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.