Läs mer
Thermo Scientific™ TSX-serien högpresterande kromatografikylskåp
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16293442 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (engelska):
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
45.8 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Dörr stil:
Double Glass
Glass
Single Glass
Sliding Glass
Elektriska krav:
208-230V, 50/60Hz
208-230V, 50Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16293442
Brand: Thermo Scientific™ TSX5005CV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Innovativa kyllösningar för vård- och forskningsbehov
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande kromatografikylskåp är designade för en mängd olika tillämpningar som kräver exakt temperaturkontroll, full tillgång till kromatografiinstrumentering och enkel installation av instrumentering och apparater i kammaren. Seriens V-drivningsteknik är utformad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster och erbjuder betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
TSX kromatografi-serien har branschledande säkerhetsfunktioner för att säkerställa maximalt skydd samt levererar över 450 W reservkapacitet för att hantera värmebelastningen som genereras av instrument i skåpet och för att reagera snabbt på frekvent åtkomst av dörrar.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Kolvätesäkerhetssensorn säkerställer att last och laboratoriumpersonal hålls säkra
  • GMP Ren rumklass A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel
  • Designad för kromatografiapplikationer som kräver ett temperaturområde på 2 C°till 8°C
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 40 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga R290-köldmedier och vattenblåst skum gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys betydande nya alternativa policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Drifttemperaturintervall på 2°till 8°C, fabriksbörvärde vid 5°C
  • Glasdörrmodeller endast på kromatografi linje
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™ , vår lättinstallerade lösning, fungerar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena inuti dina TSX-seriens laboratorieoratoriekylskåp och frysar.
DeviceLink HUB™ ansluter användare till sin utrustning, så att de kan ta emot kritisk laboratoriumutrustningsdata och utrustningsaviseringar på sina mobila och webbapplikationer:
  • Visningstemperatur
  • Omgivningstemperatur
  • Larm och varningsmeddelande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ High-Performance Chromatography Refrigerator
Kapacitet (engelska) 51.1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1447 L
Temperatur (börvärde) 3°-7°C (5°C)
Kylmedel R290
Dörr stil Double Glass
Antal dörrar 2
Hyllor 4 Full, 2 Half
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE, RoHS, RoHS
Visa Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Avfrosta Automatic
Övervakningsalternativ Alarm, Recorder
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Mått (D x B x H) Inredning 28.5 x 52.5 x 59 in. (72.4 x 133.4 x 147.3 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 37.8 x 56.5 x 78.5 in. (96 x 143.5 x 199.4 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37.8 in.
Depth (engelska) Interiör 28.5 in.
Djup (metrisk) Exteriör 96 cm
Djup (metrisk) interiör 72.4 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78.5 in.
Höjd (engelska) Interiör 58 in.
Bredd (engelska) Exteriör 56.5 in.
Bredd (engelska) Interiör 52.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 143.5 cm
Bredd (metrisk) Interiör 133.4 cm
Amperage 16 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 208/230 V
Elektriska krav 208-230V, 50Hz
Frekvens 50/60 Hz
Gröna funktioner Energy efficient