Läs mer
Thermo Scientific™ TSX-serien högpresterande kromatografikylskåp
BIOPHARMA
Produktkod. 16387181 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
45,8 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Temperaturområde:
3°C to 7°C
Spänning:
208/230 V
230 V
Pluggtyp:
CEE 7/7
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Temperaturområde Spänning Pluggtyp Förpackningsstorlek
16387181 29,2 cu. ft. 3°C to 7°C 230 V CEE 7/7 -
16367181 23 cu. ft. 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 Varje
16243952 45,8 cu. ft. 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 -
16293442 51,1 cu. ft. 3°C to 7°C 208/230 V CEE 7/7 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16387181 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX3005CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96665.00 SEK
    81553.29 SEK / Paket med 1
    Save 15111.71 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Innovativa kyllösningar för vård- och forskningsbehov
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande kromatografikylskåp är designade för en mängd olika tillämpningar som kräver exakt temperaturkontroll, full tillgång till kromatografiinstrumentering och enkel installation av instrumentering och apparater i kammaren. Seriens V-drivningsteknik är utformad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster och erbjuder betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
TSX kromatografi-serien har branschledande säkerhetsfunktioner för att säkerställa maximalt skydd samt levererar över 450 W reservkapacitet för att hantera värmebelastningen som genereras av instrument i skåpet och för att reagera snabbt på frekvent åtkomst av dörrar.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Kolvätesäkerhetssensorn säkerställer att last och laboratoriumpersonal hålls säkra
  • GMP Ren rumklass A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel
  • Designad för kromatografiapplikationer som kräver ett temperaturområde på 2 C°till 8°C
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 40 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga R290-köldmedier och vattenblåst skum gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Drifttemperaturintervall på 2°till 8°C, fabriksbörvärde vid 5°C
  • Glasdörrmodeller endast på kromatografi linje
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™ , vår lättinstallerade lösning, fungerar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena inuti dina TSX-seriens laboratorieoratoriekylskåp och frysar.
DeviceLink HUB™ ansluter användare till sin utrustning, så att de kan ta emot kritisk laboratoriumutrustningsdata och utrustningsaviseringar på sina mobila och webbapplikationer:
  • Visningstemperatur
  • Omgivningstemperatur
  • Larm och varningsmeddelande
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Högpresterande kylskåp
Kapacitet (engelska) 29,2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 827 L
Temperaturområde 3°C to 7°C
Temperatur (börvärde) 3° -7 °C (5 °C)
Kylmedel R290
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Hyllor 2 halva
Skåpsmaterial Cold-rolled Steel
Exteriör finish Painted Steel
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE
Stil Upright
Visa Mikroprocessor
Produktlinje TSX-serien
Avfrosta Automatisk
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Chart Recorder Valfritt
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Kompressor V-drive
Mått (DxBxH) Exteriör 37,3 x 34,0 x 78,5 tum (94,7 x 86,4 x 199,4 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,5 x 30,0 x 58,0 tum (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 37,3 x 34,0 x 78,5 tum (94,7 x 86,4 x 199,4 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37,3 tum
Depth (engelska) Interiör 28,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 94.7 cm
Djup (metrisk) interiör 72.3 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78,5 tum
Höjd (engelska) Interiör 58,0 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 199.4 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 34,0 tum
Bredd (engelska) Interiör 30 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 86.4 cm
Bredd (metrisk) Interiör 76.2 cm
Amperage 15 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Gröna funktioner ENERGY STAR
Fraktvikt (engelska) 442 lb.
Fraktvikt (metrisk) 201 kg