Läs mer
Thermo Scientific™ TSX-serien högpresterande apotekskylskåp
BIOPHARMA
Produktkod. 16327181 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Dörr stil:
Double Glass
Glass
Pluggtyp:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriska krav:
208-230V, 50Hz
208-230V, 60Hz
Mått (D x B x H) Inredning:
21.8 x 20.0 x 52.4 in.
28.5 x 24 x 58 in.
28.5 x 30.0 x 58.0 in.
28.5 x 52.5 x 58 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16327181
Brand: Thermo Scientific™ TSX1205PV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Det tysta, hållbara valet för medicinsk och apoteksklassad kylning
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande apotekskylskåp är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för förvaring av läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk och apoteksklassad förvaring som kräver 2° till 8 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring-standard, TSX-serien kan hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Designad för att säkert lagra läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk förvaring som kräver ett temperaturområde på 2°C till 8°C
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 40 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga, R290-köldmedier och vattenblåst skum gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Drifttemperaturintervall på 2°till 8°C, fabriksbörvärde vid 5°C
  • Bekväma, skjutbara lådkorgar för enkel inventering och åtkomst
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™ , vår lättinstallerade lösning, fungerar med Thermo Fisher Cloud för att övervaka förhållandena inuti dina TSX-seriens laboratorieoratoriekylskåp och frysar.
DeviceLink HUB™ ansluter användare till sin utrustning, så att de kan ta emot kritisk laboratoriumutrustningsdata och utrustningsaviseringar på sina mobila och webbapplikationer:
  • Visningstemperatur
  • Omgivningstemperatur
  • Larm och varningsmeddelande
DeviceLink HUB™ är tillgänglig i följande regioner:
  • USA och Kanada
  • 28 medlemmar i Europeiska unionen
  • Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ High-Performance Refrigerator
Kapacitet (engelska) 11.5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 326 L
Temperatur (börvärde) 3°-7°C (5°C)
Kylmedel R290
Dörr stil Glass
Antal dörrar 1
Lådor Basket Drawers
Antal lådor 5
Rackkapacitet 5
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE
Visa Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Avfrosta Automatic
Övervakningsalternativ Alarm, Recorder
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Mått (DxBxH) Exteriör 30.5 x 24.0 x 73.0 in.
Mått (D x B x H) Inredning 21.8 x 20.0 x 52.4 in.
Djup (engelska) Exteriör 30.5 in.
Depth (engelska) Interiör 21.8 in.
Djup (metrisk) Exteriör 77.5 cm
Djup (metrisk) interiör 55.4 cm
Höjd (engelska) Exteriör 73.0 in.
Höjd (engelska) Interiör 52.4 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 185.4 cm
Höjd (metrisk) interiör 133.1 cm
Bredd (engelska) Exteriör 24.0 in.
Bredd (engelska) Interiör 20 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 61.9 cm
Bredd (metrisk) Interiör 50.8 cm
Amperage 15 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208-230V, 50Hz
Frekvens 50/60 Hz
Gröna funktioner Energy efficient
Fraktvikt (engelska) 388 lb.
Fraktvikt (metrisk) 176 kg
Vikt (engelska) 334 lb.
Vikt (metrisk) 151 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt