Läs mer
Thermo Scientific™ TSX-serien högpresterande apotekskylskåp
Produktkod. p-6960056 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Dörr stil:
Double Glass
Dubbelt glas
Glass
Pluggtyp:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
208–230 V, 60 Hz
Mått (D x B x H) Inredning:
21,8 x 20,0 x 52,4 tum
28,5 x 52,5 x 58 tum (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
28.5 x 24 x 58 in.
28.5 x 30.0 x 58.0 in.
28.5 x 52.5 x 58 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Pluggtyp Elektriska krav Mått (D x B x H) Inredning unitSize
17388833 Double Glass NEMA 6-15 208–230 V, 60 Hz 28.5 x 52.5 x 58 in. -
15923620 Dubbelt glas CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 28,5 x 52,5 x 58 tum (72,4 x 133,4 x 147,3 cm) Varje
16327181 Glass CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 21,8 x 20,0 x 52,4 tum -
16307191 Glass CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 28.5 x 30.0 x 58.0 in. -
15628416 Glass CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 28.5 x 24 x 58 in. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17388833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX5005PD
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det tysta, hållbara valet för medicinsk och apoteksklassad kylning
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande apotekskylskåp är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för förvaring av läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk och apoteksklassad förvaring som kräver 2° till 8 °C. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring-standard, TSX-serien kan hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Designad för att säkert lagra läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk förvaring som kräver ett temperaturområde på 3°C till 7°C
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 40 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturligt, R290-köldmedium och vattenblåst skum gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys betydande nya alternativa policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Drifttemperaturintervall på 2°till 8°C, fabriksbörvärde vid 5°C
  • Bekväma, skjutbara lådkorgar för enkel inventering och åtkomst
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ High-Performance Refrigerator
Kapacitet (engelska) 51.1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1447 L
Temperatur (börvärde) 3°-7°C (5°C)
Kylmedel R290
Dörr stil Double Glass
Antal dörrar 2
Lådor Basket Drawers
Antal lådor 8
Hyllor 8
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, NSF 456, NSF 456
Visa Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Avfrosta Automatic
Övervakningsalternativ Alarm, Recorder
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Mått (D x B x H) Inredning 28.5 x 52.5 x 58 in.
Mått (L x B x H) Exteriör 37.8 x 56.5 x 78.5 in. (96 x 143.5 x 199.4 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37.8 in.
Depth (engelska) Interiör 28.5 in.
Djup (metrisk) Exteriör 96.0 cm
Djup (metrisk) interiör 72.4 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78.5 in.
Höjd (engelska) Interiör 58 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 199.4 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 56.5 in.
Bredd (engelska) Interiör 52.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 143.5 cm
Bredd (metrisk) Interiör 133.4 cm
Amperage 15 A (CB)
Pluggtyp NEMA 6-15
Spänning 208/230 V
Elektriska krav 208–230 V, 60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Gröna funktioner Energy efficient
Visa mer Visa mindre
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.