Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie högpresterande underbänkskylskåp
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-8278007 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Dörr stil:
Enkel fast
Enkelt glas
Pluggtyp:
NEMA 5-15 P, fler globala typer tillgängliga
Produktkod. 16669233
Brand: Thermo Scientific™ TSX505GA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För en bättre miljö inne och ute - Vi presenterar vårt nya laboratoriumkylskåp under bänk.
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande laboratoriumkylskåp är designade med funktioner som stöder provskydd och hållbarhetsmål för lagring av media, reagenser, läkemedel, vacciner, kemoterapi och annan medicinsk och apoteksklassad förvaring som kräver 2° till 8 °C. Seriens V-drivning är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Vår dubbla kyllösning är unik för TSX505 och fungerar genom två synkroniserade halvledarvärmepumpar. De två solid-state värmepumparna arbetar för att kyla en kombination av kall vägg och forcerad luft för att säkerställa att förhållandena är optimala för de mest känsliga tillämpningarna
Certifierad enligt NSF/ANSI 456 vaccinförvaring-standard, TSX-serien kan hjälpa dig att uppfylla föreskrifter och riktlinjer från CDC, Världshälsoorganisationen och andra hälsoministerier om förvaring och hantering av vaccin.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
Designad för att upprätthålla enhetlig temperatur för att skydda medicinska produkter, farmaceutiska produkter, laboratorieoratoriemedia, reagens och mer.
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att spara energi utan att kompromissa med skyddet av lagrade produkter
  • US Environmental Protection Agency SNAP (Significant New Alternatives Policy) kompatibla köldmedier
  • Tyst drift på bara 35dbA (43 under neddragning)
  • Minskad energiförbrukning
  • Snygg exteriördesign och pekskärm
  • Ljus, lättjusterad inre LED-belysning
  • Pekskärmskontroll med lösenordsskydd
  • Dataloggning med USB-nedladdningsfunktion
  • Batteribackup
  • Val av vändbar glas- eller massiv dörr
  • luft- eller glykoltemperaturvisning
  • Automatisk låsning
  • 1 in. bakre åtkomstport
  • Fjärralarmkontakter
  • Hörbara och visuella larm: strömavbrott, hög temp, låg temp, lågt batteri, minne fullt, dörr på glänt
  • ADA-kompatibel
  • Kompatibel med de flesta större elektroniska lås*
*Data på fil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSX-serien högpresterande underbänkskylskåp, glasdörr
Typ Högpresterande kylskåp
Kapacitet (engelska) 5,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 156 L
Temperaturområde 3 °C till 7 °C
Kylmedel R744
Dörr stil Enkelt glas
Antal dörrar 1
Hyllor 3
Certifikat och efterlevnad CE, NÅ, RoHS, UL
Stil Underbänk
Visa Fullfärg TFT-LCD; 4,3 tum; 480 x 272
Produktlinje TSX-serien
Avfrosta Automatisk
Övervakningsalternativ Larm
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Mått (D x B x H) Inredning 20,5 x 19,5 x 23 tum (52 x 49,5 x 58,4 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 26 x 23,6 x 31,8 tum (66 x 60 x 81 cm)
Djup (engelska) Exteriör 26 tum
Depth (engelska) Interiör 20,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 66 cm
Djup (metrisk) interiör 52 cm
Höjd (engelska) Exteriör 31,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 23 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 81 cm
Höjd (metrisk) interiör 58.4 cm
Bredd (engelska) Exteriör 23,6 tum
Bredd (engelska) Interiör 19,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 60 cm
Bredd (metrisk) Interiör 49.5 cm
Amperage 10 A Max / 3 A Steady State
Pluggtyp NEMA 5-15 P, fler globala typer tillgängliga
Spänning 100 till 240 V
Elektriska krav 100 - 240 V 50-60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Gröna funktioner Energieffektiv
Fraktvikt (engelska) 155 lb.
Fraktvikt (metrisk) 71 kg
Vikt (engelska) 119 lb.
Vikt (metrisk) 53.98 kg