Läs mer
Thermo Scientific™ ULtralåga frysar i TSX-serien
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
ENERGY STAR™ certifierad Thermo Scientific™ TSX-seriens ultralåga frysar är designade för att uppfylla de högsta standarderna inom tillförlitlighet, hållbarhet och temperaturhantering. Hjärtat i TSX-serien är V-drivning-teknologi, designad för att anpassa sig till användarmönster, vilket avsevärt minskar energi- och HVAC-kostnaderna utan att kompromissa med prestanda. Alla frysar i TSX-serien tillverkas i en anläggning med noll avfall och är byggda med naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, i enlighet med USA EPA:s Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens efterlevnad av F-Gas och andra hållbarhetsstandarder.
Från vår första ULT-frys 1940 till idag fortsätter den kombinerade erfarenheten från REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris och andra produktfamiljer att driva vår förmåga att leverera branschledande innovationer som hjälper till att påskynda vetenskap och hälsovård.
Prestanda
- Du behöver inte oroa dig för var dina prover förvaras i frysen. Med en toppvariation på mindre°än 5 C skyddas dina prover och förvaras säkert i hela skåputrymmet. *
- lång uppvärmningstid från -50 C°till -80 C:°5,05 timmar*
- Tyst nog att bo direkt i laboratorieoratoriet, snarare än i hallen. Med bara 45,5 dBA, TSX-serien’ ljudnivån är jämförbar med ett kylskåp hemma. *
- V-’drivnings adaptiva kontroll är utformad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink™ kommer inbäddad i din ULT-frys tillhandahåller realtidsövervakning av systemstatus och provtemperatur.
- Visa kritisk laboratoriumutrustningsdata och utrustningsaviseringar på dina mobil- och webbapplikationer.
- Visningstemperatur
- Omgivningstemperatur
- Larm och varningsmeddelande
- Få tillgång till data —när som helst, var som helst data och larm från övervakad laboratoriumutrustning lagras säkert på molnet och skickas till användaren via e-post och mobiltelefonaviseringar
- InstrumentAnslut™ strömlinjeformad rapportering i instrumentpanelstil minskar tiden för tolkning av data
- Till skillnad från traditionella anslutningsmetoder, DeviceLink™ fungerar på en klientmoln arkitektur som kräver minimalt med IT-stöd
- Inget behov av att —installera sensorer den enda plug-in är utrustningens dataport för att läsa parametrarna direkt från de fabriksinstallerade sensorerna
- Tillämpliga nätverk: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP
Användarvänlig
- Nyligen omdesignat användargränssnitt med pekskärm med lättanvänd: inställningsguide, händelselogg, temperaturkartläggning och datanedladdningar via en inbyggd USB-port
- Eliminera behovet av en separat sjökortsskrivare med pekskärmens ’dataloggnings- och temperaturkarteringsfunktioner, alla exporterbara via en inbyggd USB-port
- Ergonomisk design inklusive bekvämt dörrhandtag, pekskärm i ögonhöjd och placering på hyllplan som inte ’kräver lastning av ställ på golvnivå
- Fyra kapaciteter (400, 500, 600 och 700 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
- Kompatibel med de flesta inredningssystem inklusive ett komplett utbud av Thermo Scientific™ ställ för lådor, mikroplattor, Thermo Scientific™ Matris™ och Nunc CryoBank™ rör
- Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar, hänglåskompatibla dörrar och valfritt passerkortsinträde
Hållbarhet
- Genomförde ACT Environmental Impact Factor laboratorieel-märkningsprocessen, verifierade –en tredje part information om laboratorieoratorieprodukters miljöpåverkan.
- TSX ULT-portföljen är ENERGY STAR™ certifierad vilket ger avsevärt ökade energibesparingar och minskade driftskostnader
- Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska ’unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
- Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
- Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
- När du tar emot enheten rekommenderar vi att du gör dig av med allt förpackningsmaterial som används för att säkra enheten under transporten. Kassera allt material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Kontakta din lokala avfallsleverantör för information om avfallsplatser.
Fotnoter:
* Typiska frysdata baserade på intern testning med frysbörvärde vid -80°C och omgivningstemperatur vid 20°C. Prestandadata varierar mellan frysens storlek och elektriska specifikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TSX Series Ultra-Low Freezers, 500-Box Capacity, 230V, 50Hz |
| Typ | ULtralåg frys, upprätt |
| Kapacitet (engelska) | 24,1 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 682 L |
| Temperaturområde | -50 °C till -86 °C |
| Isolering | Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibel) |
| Interiör | Rostfritt stål |
| Hyllor | 3 |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 205 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 93 kg |
| Visa mer |
- Data är representativa för prestanda och inte publicerade produktspecifikationer. Resultat bör inte refereras vid utveckling av några regulatoriska parametrar för specifik kundanvändning.
- Frysens prestanda kommer att variera beroende på kundens produktvolym, lagringsformat, driftsförhållanden, testmetodik och utförande av rekommenderat underhåll
- Kontinuerliga produktförbättringar kan, utan föregående meddelande, leda till ändringar eller utelämnanden av detta tekniska datablad. Thermo Scientific kan inte ta ansvar för skada, skada, förlust eller utgifter som uppstår på grund av felaktig tillämpning av informationen häri.