Läs mer
Thermo Scientific™ ULtralåga frysar i TSX-serien
BIOPHARMA
Produktkod. 15788587 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Håller:
2 tum Lådor (400)
2 tum Lådor (500)
2 tum Lådor (600)
2 tum Lådor (700)
Mått (DxBxH) Exteriör:
37,6 x 28,3 x 78 tum
37,6 x 34,0 x 78 tum
37,6 x 39,6 x 78 tum (95,5 x 100,6 x 198,1 cm)
37,6 x 45,2 x 78 tum
Rackkapacitet:
16
20
24
28
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Håller Mått (DxBxH) Exteriör Rackkapacitet Förpackningsstorlek
15788587 230 V, 50 Hz, 8 A 2 tum Lådor (600) 37,6 x 39,6 x 78 tum (95,5 x 100,6 x 198,1 cm) 24 Varje
15768587 230 V, 50 Hz, 8 A 2 tum Lådor (400) 37,6 x 28,3 x 78 tum 16 Varje
15778587 230 V, 50 Hz, 8 A 2 tum Lådor (500) 37,6 x 34,0 x 78 tum 20 Varje
15798587 230 V, 50 Hz, 8 A 2 tum Lådor (700) 37,6 x 45,2 x 78 tum 28 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15788587 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX60086V
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific™ TSX-seriens ultralåga frysar är designade för att möta de högsta standarderna för hållbarhet, temperaturhantering och tillförlitlighet för -80 °C och -70 °C lagring.
ENERGY STAR™ certifierad Thermo Scientific™ TSX-seriens ultralåga frysar är designade för att uppfylla de högsta standarderna inom tillförlitlighet, hållbarhet och temperaturhantering. Hjärtat i TSX-serien är V-drivning-teknologi, designad för att anpassa sig till användarmönster, vilket avsevärt minskar energi- och HVAC-kostnaderna utan att kompromissa med prestanda. Alla frysar i TSX-serien tillverkas i en anläggning med noll avfall och är byggda med naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, i enlighet med USA EPA:s Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska unionens efterlevnad av F-Gas och andra hållbarhetsstandarder.
Från vår första ULT-frys 1940 till idag fortsätter den kombinerade erfarenheten från REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris och andra produktfamiljer att driva vår förmåga att leverera branschledande innovationer som hjälper till att påskynda vetenskap och hälsovård.
Prestanda
  • Du behöver inte oroa dig för var dina prover förvaras i frysen. Med en toppvariation på mindre°än 5 C skyddas dina prover och förvaras säkert i hela skåputrymmet. *
  • lång uppvärmningstid från -50 C°till -80 C:°5,05 timmar*
  • Tyst nog att bo direkt i laboratorieoratoriet, snarare än i hallen. Med bara 45,5 dBA, TSX-serien’ ljudnivån är jämförbar med ett kylskåp hemma. *
  • V-’drivnings adaptiva kontroll är utformad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
Trådlös övervakningslösning
Thermo Scientific™ DeviceLink™ kommer inbäddad i din ULT-frys tillhandahåller realtidsövervakning av systemstatus och provtemperatur.
  • Visa kritisk laboratoriumutrustningsdata och utrustningsaviseringar på dina mobil- och webbapplikationer.
    • Visningstemperatur
    • Omgivningstemperatur
    • Larm och varningsmeddelande
  • Få tillgång till data —när som helst, var som helst data och larm från övervakad laboratoriumutrustning lagras säkert på molnet och skickas till användaren via e-post och mobiltelefonaviseringar
  • InstrumentAnslut™ strömlinjeformad rapportering i instrumentpanelstil minskar tiden för tolkning av data
  • Till skillnad från traditionella anslutningsmetoder, DeviceLink™ fungerar på en klientmoln arkitektur som kräver minimalt med IT-stöd
  • Inget behov av att —installera sensorer den enda plug-in är utrustningens dataport för att läsa parametrarna direkt från de fabriksinstallerade sensorerna
  • Tillämpliga nätverk: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP
Användarvänlig
  • Nyligen omdesignat användargränssnitt med pekskärm med lättanvänd: inställningsguide, händelselogg, temperaturkartläggning och datanedladdningar via en inbyggd USB-port
  • Eliminera behovet av en separat sjökortsskrivare med pekskärmens ’dataloggnings- och temperaturkarteringsfunktioner, alla exporterbara via en inbyggd USB-port
  • Ergonomisk design inklusive bekvämt dörrhandtag, pekskärm i ögonhöjd och placering på hyllplan som inte ’kräver lastning av ställ på golvnivå
  • Fyra kapaciteter (400, 500, 600 och 700 2-tums låda) för att tillgodose en mängd olika lagringsbehov och laboratorieoratoriespecifikationer
  • Kompatibel med de flesta inredningssystem inklusive ett komplett utbud av Thermo Scientific™ ställ för lådor, mikroplattor, Thermo Scientific™ Matris™ och Nunc CryoBank™ rör
  • Säkerhetsfunktioner inklusive larminställningar, hänglåskompatibla dörrar och valfritt passerkortsinträde
Hållbarhet
  • Genomförde ACT Environmental Impact Factor laboratorieel-märkningsprocessen, verifierade –en tredje part information om laboratorieoratorieprodukters miljöpåverkan.
  • TSX ULT-portföljen är ENERGY STAR™ certifierad vilket ger avsevärt ökade energibesparingar och minskade driftskostnader
  • Naturliga kylmedel och vattenblåst skumisolering, vilket gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys Significant New Alternatives Policy (SNAP), Europeiska ’unionens F-Gas och andra hållbarhetsstandarder
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • När du tar emot enheten rekommenderar vi att du gör dig av med allt förpackningsmaterial som används för att säkra enheten under transporten. Kassera allt material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Kontakta din lokala avfallsleverantör för information om avfallsplatser.
Fotnoter:
* Typiska frysdata baserade på intern testning med frysbörvärde vid -80°C och omgivningstemperatur vid 20°C. Prestandadata varierar mellan frysens storlek och elektriska specifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSX-serien ultralåga frysar, 600-lådkapacitet, 230 V, 50 Hz
Typ ULtralåg frys, upprätt
Kapacitet (engelska) 28,8 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 816 L
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibel)
Interiör Rostfritt stål
Hyllor 3
Kapacitet (engelska) Hylla 245 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 111 kg
Certifikat och efterlevnad CE, ENERGYSTAR
Stil Upprätt
Visa Pekskärm LCD
Produktlinje TSX-serien
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Avfrosta Manuell
Mått (DxBxH) Exteriör 37,6 x 39,6 x 78 tum (95,5 x 100,6 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 34,4 x 51,2 tum (71,9 x 87,3 x 130,1 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37,6 tum
Depth (engelska) Interiör 28,3 tum
Djup (metrisk) Exteriör 95.5 cm
Djup (metrisk) interiör 71.9 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78 tum
Höjd (engelska) Interiör 51,2 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 198.1 cm
Höjd (metrisk) interiör 130.1 cm
Bredd (engelska) Exteriör 39,6 tum
Bredd (engelska) Interiör 34,4 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 100.6 cm
Bredd (metrisk) Interiör 87.3 cm
Övervakningsalternativ Larm, inspelare
Anslutningsmöjligheter Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Nätverk: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP)
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 4/10 A
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Frekvens 50 Hz
Flaska Kapacitet 60,000 x 2 mL
Kompressor V-drivning
Kylmedel R290 (1:a steget), R170 + R290 mix (2:a steget)
Fraktvikt (engelska) 765 lb.
Fraktvikt (metrisk) 347 kg
Vikt (engelska) 679 lb.
Vikt (metrisk) 308 kg
Håller 2 tum Lådor (600)
Rackkapacitet 24
Visa mer Visa mindre
  1. Data är representativa för prestanda och inte publicerade produktspecifikationer. Resultat bör inte refereras vid utveckling av några regulatoriska parametrar för specifik kundanvändning.
  2. Frysens prestanda kommer att variera beroende på kundens produktvolym, lagringsformat, driftsförhållanden, testmetodik och utförande av rekommenderat underhåll
  3. Kontinuerliga produktförbättringar kan, utan föregående meddelande, leda till ändringar eller utelämnanden av detta tekniska datablad. Thermo Scientific kan inte ta ansvar för skada, skada, förlust eller utgifter som uppstår på grund av felaktig tillämpning av informationen häri.