Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Universal Serie Allmän Ultra-Låg Frys
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
TSX Universal—Over 80 years of innovation packed into the next-gen ultra-low freezer. Recognizing the impact of your work, we prioritize sample security and reliability, and our legacy of crafting state-of-the-art lab equipment means our focus remains on user-centric design. The TSX Universal heralds a new era in performance with Universal V-Drive technology, delivering tighter control and faster recovery times. Coupled with an expanded setpoint range, universal voltage, whisper-quiet operation, simplified software updates and much more, TSX Universal seamlessly adapts to your workflow. Redefining sustainability, it is ENERGY STAR† certified with a 32% efficiency improvement, ACT† labeled, and is produced in our Zero-Waste to Landfill† certified facility. TSX Universal ULT—The pinnacle of reliability, sustainability, and innovation.
Tillförlitlighet i grunden:
- Tillverkad excellens: byggd enligt högsta standard vid våra ISO anläggningar 13485:2016
- Bevisad hållbarhet: 10 000+ timmar intensiv laboratorie- och fälttestning för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet
- Beprövad kvalitet: varje enhet genomgår rigorösa sluttester för kvalitetskontroll
- Fullständig transparens: levererat med fabriksdokumentation och kalibreringscertifiering*
- Sinnesro: backas upp av vår 12-åriga garanti* * för långsiktigt förtroende
Byggd för att fungera, designad för att skydda:
- Förbättrad prestanda med universell V-Drive-teknik: anpassar sig till användaraktivitet för att bibehålla toppprestanda och skydda det som är viktigast—för dina prover.
- Stabila temperaturer: mindre än 4 °C variation hjälper till att hålla proverna säkra var som helst i skåpet
- Snabb återhämtning: branschledande 15-minuters dörråterhämtning hjälper till att minimera temperaturvariationer och driftstopp
- Snabb kylning, snabbare installation: når -80 °C på under 5 timmar—41 % snabbare än tidigare modeller
- Kostnadseffektivt: använder 33 % mindre energi än tidigare modeller, vilket hjälper till att minska kostnader och miljöpåverkan.
- Snabb provåtkomst med aktiv tryckavlastning: innovativ tryckavlastningsteknik möjliggör återinträde på bara 30 sekunder så att du kan ta prover så ofta du behöver, vilket hjälper till att minimera störningar
- Maximalt skydd & för kompakt fotavtryck: avancerad vakuumisolering och miljövänlig 0 GWP, vattenblåst skumisoleringsprover som skyddar prover samtidigt som de ger en kompakt fotavtryck
Grönare av design
- Mindre farligt: använder icke-hydrofluorkol (HFC) köldmedel och skumisolering som har 0 GWP och ozonnedbrytande potential (ODP) och är vattenblåst, vilket hjälper till att minska kemiska utsläpp och utgasning
- Mindre avfall: innehåller upp till 70 % återvunna material, där 90 % av avfallet leds bort från deponier vid vår nollavfallsanläggning* ** †
- Mer energieffektiv: ENERGY STAR® certifierat†, vilket hjälper till att minska laboratoriens energikostnader och miljöavtryck
- Ansvarsfullt förpackat: använder icke-fluorkarbon (icke-HFC) köldmedel med låg global uppvärmningspotential (GWP) och skumisolering, med 0 GWP och ozonnedbrytande potential (ODP), det vill säga vattenblåst, vilket hjälper till att minska kemiska utsläpp och utgasning
- Förlängd livslängd: erbjuder 12 års garanti, längre än någon jämförbar produkt på marknaden
Förbättrad upplevelse, optimerad för enkelhet
- Labbklar bekvämlighet: universell spänning, flera storleksalternativ och tyst drift för enkel installation och kompatibilitet
- Pålitlig förvaring och organisering: ergonomiskt handtag hjälper till att säkerställa en lufttät tätning för att förhindra temperaturvariationer, medan justerbara ställ maximerar lagringseffektiviteten
- Förbättrad säkerhet och övervakning: 7 tum UI hjälper till att effektivisera driften, valfri HID åtkomst ökar säkerheten, inbyggd ström och utgångar möjliggör realtidsövervakning och diagnostik, och en valfri ljuslist möjliggör omedelbar statusvisning av enheter
- Enkel frosthantering: 7-punkts packning med justerbar yttervärmare hjälper till att minimera frostuppbyggnad för enklare underhåll
- Sömlös integration: inbyggda portar för LN2, CO2 och övervakningssonder hjälper till att säkerställa kompatibilitet med din labbuppsättning
*Skickade dokument: Överensstämmelseintyg, CE-deklaration av överensstämmelse, kalibreringscertifikat, QC-testloggblad och QC-temperaturgrafer.
* *Begränsningar och undantag gäller. Garantin upphör om enheten inte underhålls enligt vad som anges vid operationen.
* **Nollavfall definieras som 90 % av icke-farligt avfall som leds från deponi, avfall till energi och förbränning.
† Information som inte gäller för TSX Universal ULT-frysar med '-ULTS' i artikelnumret (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS).
- *Data är representativa för prestanda och inte publicerade produktspecifikationer. Resultat bör inte refereras vid utveckling av några regulatoriska parametrar för specifik kundanvändning.
- Frysens prestanda kommer att variera beroende på kundens produktvolym, lagringsformat, driftsförhållanden, testmetodik och utförande av rekommenderat underhåll
- Kontinuerliga produktförbättringar kan, utan föregående meddelande, leda till ändringar eller utelämnanden av detta tekniska datablad. Thermo Scientific kan inte ta ansvar för skada, skada, förlust eller utgifter som uppstår på grund av felaktig tillämpning av informationen häri.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TSX Universal serie ultralåg Frys, 700-lådkapacitet, 100/230 V, 50/60 Hz |
| Typ | ULtralåg frys, upprätt |
| Kapacitet (engelska) | 33,5 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 949 L |
| Temperaturområde | -40 °C till -86 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | 0,2 °C |
| Dörr stil | Yttre (1), Inre (2) |
| Antal dörrar | 1 |
| Återställning av dörröppning | 22 min. (20 °C Omgivningstemperatur på -75 °C) |
| Visa mer |