Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Universal Serie Allmän Ultra-Låg Frys
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-200009140 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Allmän Ultra-Low Freezer 400
Allmän Ultra-Low Freezer 500
Allmän ultralåg frys 600
Allmänt brukad ultralåg frys 700
Ultra-Low Freezer 400
Ultra-Låg Frys 500
Ultra-Låg Frys 600
Ultra-Låg Frys 700
Håller:
2 tum Lådor (400)
2 tum Lådor (500)
2 tum Lådor (600)
2 tum Lådor (700)
2 tum Lådor (400)
2 tum Lådor (500)
2 tum Lådor (600)
2 tum Lådor (700)
Rackkapacitet:
16 ställ
20 ställ
24 ställ
28 ställ
Kapacitet (metrisk):
549 L
682 L
816 L
949 L
950 L
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Håller Rackkapacitet Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
18070030 Allmän Ultra-Low Freezer 400 2 tum Lådor (400) 16 ställ 549 L Varje
18090030 Allmän Ultra-Low Freezer 500 2 tum Lådor (500) 20 ställ 682 L Varje
18010040 Allmän ultralåg frys 600 2 tum Lådor (600) 24 ställ 816 L Varje
18080030 Allmänt brukad ultralåg frys 700 2 tum Lådor (700) 28 ställ 949 L -
30694889 Ultra-Low Freezer 400 2 tum Lådor (400) 16 ställ 549 L -
30694888 Ultra-Låg Frys 500 2 tum Lådor (500) 20 ställ 682 L -
30694890 Ultra-Låg Frys 600 2 tum Lådor (600) 24 ställ 816 L -
31935505 Ultra-Låg Frys 700 2 tum Lådor (700) 28 ställ 950 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 18070030 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX40086FA
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
TSX Universal Serie Ultra-Low frysar – Nästa generation av vår mest pålitliga ULT-plattform anpassar sig efter dina behov, minskar din miljöpåverkan och bygger på vår mest robusta design någonsin.
TSX Universal—Över 80 års innovation packad i nästa generations ultralågfrys. Med erkännande av effekten av ditt arbete prioriterar vi provsäkerhet och tillförlitlighet, och vårt arv av att tillverka toppmodern laboratorieutrustning innebär att vårt fokus förblir på användarcentrerad design. Den TSX Universal markerar en ny era inom prestanda med Universal V-Drive-teknologi, som levererar tajtare kontroll och snabbare återställningstider. I kombination med utökat inställdhetsområde, universell spänning, viskningstyst drift, förenklade mjukvaruuppdateringar och mycket mer, TSX Universal anpassar den sig sömlöst till ditt arbetsflöde. Genom att omdefiniera hållbarhet är den ENERGY-certifierad STAR† med en effektivitetsförbättring† ACT på 32 %, märkt och produceras i vår Zero-Waste to Landdepon-certifierad† anläggning. TSX Universal ULT—Höjdpunkten av tillförlitlighet, hållbarhet och innovation.
Tillförlitlighet i grunden:
  • Tillverkad excellens: byggd enligt högsta standard vid våra ISO anläggningar 13485:2016
  • Bevisad hållbarhet: 10 000+ timmar intensiv laboratorie- och fälttestning för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet
  • Beprövad kvalitet: varje enhet genomgår rigorösa sluttester för kvalitetskontroll
  • Fullständig transparens: levererat med fabriksdokumentation och kalibreringscertifiering*
  • Sinnesro: backas upp av vår 12-åriga garanti* * för långsiktigt förtroende
Byggd för att fungera, designad för att skydda:
  • Förbättrad prestanda med universell V-Drive-teknik: anpassar sig till användaraktivitet för att bibehålla toppprestanda och skydda det som är viktigast—för dina prover.
  • Stabila temperaturer: mindre än 4 °C variation hjälper till att hålla proverna säkra var som helst i skåpet
  • Snabb återhämtning: branschledande 15-minuters dörråterhämtning hjälper till att minimera temperaturvariationer och driftstopp
  • Snabb kylning, snabbare installation: når -80 °C på under 5 timmar—41 % snabbare än tidigare modeller
  • Kostnadseffektivt: använder 33 % mindre energi än tidigare modeller, vilket hjälper till att minska kostnader och miljöpåverkan.
  • Snabb provåtkomst med aktiv tryckavlastning: innovativ tryckavlastningsteknik möjliggör återinträde på bara 30 sekunder så att du kan ta prover så ofta du behöver, vilket hjälper till att minimera störningar
  • Maximalt skydd & för kompakt fotavtryck: avancerad vakuumisolering och miljövänlig 0 GWP, vattenblåst skumisoleringsprover som skyddar prover samtidigt som de ger en kompakt fotavtryck
Grönare av design
  • Mindre farligt: använder icke-hydrofluorkol (HFC) köldmedel och skumisolering som har 0 GWP och ozonnedbrytande potential (ODP) och är vattenblåst, vilket hjälper till att minska kemiska utsläpp och utgasning
  • Mindre avfall: innehåller upp till 70 % återvunna material, där 90 % av avfallet leds bort från deponier vid vår nollavfallsanläggning* ** †
  • Mer energieffektiv: ENERGY STAR® certifierat†, vilket hjälper till att minska laboratoriens energikostnader och miljöavtryck
  • Ansvarsfullt förpackat: använder icke-fluorkarbon (icke-HFC) köldmedel med låg global uppvärmningspotential (GWP) och skumisolering, med 0 GWP och ozonnedbrytande potential (ODP), det vill säga vattenblåst, vilket hjälper till att minska kemiska utsläpp och utgasning
  • Förlängd livslängd: erbjuder 12 års garanti, längre än någon jämförbar produkt på marknaden
Förbättrad upplevelse, optimerad för enkelhet
  • Labbklar bekvämlighet: universell spänning, flera storleksalternativ och tyst drift för enkel installation och kompatibilitet
  • Pålitlig förvaring och organisering: ergonomiskt handtag hjälper till att säkerställa en lufttät tätning för att förhindra temperaturvariationer, medan justerbara ställ maximerar lagringseffektiviteten
  • Förbättrad säkerhet och övervakning: 7 tum UI hjälper till att effektivisera driften, valfri HID åtkomst ökar säkerheten, inbyggd ström och utgångar möjliggör realtidsövervakning och diagnostik, och en valfri ljuslist möjliggör omedelbar statusvisning av enheter
  • Enkel frosthantering: 7-punkts packning med justerbar yttervärmare hjälper till att minimera frostuppbyggnad för enklare underhåll
  • Sömlös integration: inbyggda portar för LN2, CO2 och övervakningssonder hjälper till att säkerställa kompatibilitet med din labbuppsättning
*Skickade dokument: Överensstämmelseintyg, CE-deklaration av överensstämmelse, kalibreringscertifikat, QC-testloggblad och QC-temperaturgrafer.
* *Begränsningar och undantag gäller. Garantin upphör om enheten inte underhålls enligt vad som anges vid operationen.
* **Nollavfall definieras som 90 % av icke-farligt avfall som leds från deponi, avfall till energi och förbränning.
† Information som inte gäller för TSX Universal ULT-frysar med '-ULTS' i artikelnumret (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS).
  1. *Data är representativa för prestanda och inte publicerade produktspecifikationer. Resultat bör inte refereras vid utveckling av några regulatoriska parametrar för specifik kundanvändning.
  2. Frysens prestanda kommer att variera beroende på kundens produktvolym, lagringsformat, driftsförhållanden, testmetodik och utförande av rekommenderat underhåll
  3. Kontinuerliga produktförbättringar kan, utan föregående meddelande, leda till ändringar eller utelämnanden av detta tekniska datablad. Thermo Scientific kan inte ta ansvar för skada, skada, förlust eller utgifter som uppstår på grund av felaktig tillämpning av informationen häri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSX Universal serie ultralåg Frys, 400-lådkapacitet, 100/230 V, 50/60 Hz
Typ ULtralåg frys, upprätt
Kapacitet (engelska) 19,4 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 549 L
Temperaturområde -40 °C till -86 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet 0,2 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (2)
Antal dörrar 1
Återställning av dörröppning 13 min. (20 °C Omgivningstemperatur på -75 °C)
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Kallvalsat stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vattenblåst polyuretanskum (SNAP-kompatibel)
Interiör Valfritt rostfritt stål
Exteriör finish Målat kallvalsat stål
Hyllor 3 Justerbar, 1 Fast
Certifikat och efterlevnad cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Stil Upprätt
Visa Pekskärm LCD
Hjul 4 hjul i alla riktningar med lås
Hamnar 2 bakre åtkomstportar
Produktlinje TSX Universal-serien
Garanti Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
ACT-etikett Ja
Avfrosta Manuell
Modell Allmän Ultra-Low Freezer 400
Toppvariation vid -80C 4.7
Vattenkylt Ej tillämpligt
Mått (DxBxH) Exteriör 37,6 x 28,3 x 78 tum (95,5 x 71,9 x 198,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,3 x 23,1 x 51,2 tum (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Djup (engelska) Exteriör 37,6 tum
Depth (engelska) Interiör 28,3 tum
Djup (metrisk) Exteriör 95.5 cm
Djup (metrisk) interiör 71.9 cm
Övervakningsalternativ Hörbara och visuella larm för hög och låg temperatur, trådlöst
Åtkomstsäkerhet Standardnyckellås, hänglåsslinga, börvärde och säkerhetsinställningar (valfritt NFC-nyckelkort)
Dataloggning ombord Temperatur, händelser, diagnostik
Börvärdessäkerhet 2 lägen med fullständigt lösenord eller PIN-alternativ
Backup-system Valfritt CO2 eller LN2
Anslutningsmöjligheter Thermo Scientific™ Instrument anslutningskompatibel
Smart View-kompatibilitet Inbyggda tillbehör 5 V och POE-uttag
Amperage 8,9–4,9 A
Pluggtyp NEMA 5-15
Spänning 100/230 V
Elektriska krav 100/230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Fas Enkel
Wattal Kompressor 938 W
Energianvändning 0,36 kWh/dag/kubikfot. (ENERGI STAR)
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld), ENERGI STAR
Spänningskompensation ±10 %
Flaska Kapacitet 40,000 x 2 mL
Kompressor V-drivning
Kylmedel R290 (1:a steget), R170 + R290 mix (2:a steget)
Håller 2 tum Lådor (400)
Rackkapacitet 16 ställ