Läs mer
TTA-Q6(isomer), MedChemExpress
Produktkod. 16496627
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496627 5 mg 5mg
16483908 10 mg -
16400277 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496627 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10388A
MedChemExpress TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.
TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TTA-Q6(isomer)
Fysisk form Solid
CAS 910484-32-1
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H15ClF3N3O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (308.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=CC=C([C@@]2(C3CC3)N(CC(F)(F)F)C(NC4=C2C=C(Cl)C=C4)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 405.8
Formel vikt 405.8
Procent renhet 99.84%