Läs mer
TTA-Q6, MedChemExpress
Beskrivning
TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist, which can be used in the research of neurological disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TTA-Q6 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 910484-28-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H15ClF3N3O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (308.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=CC=C([C@]2(C3CC3)N(CC(F)(F)F)C(NC4=C2C=C(Cl)C=C4)=O)C=C1 |
| Visa mer |