Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | TTC15 |
| Synonym | CGI-87, FLJ36862, FLJ44560, tetratricopeptide repeat domain 15, tetratricopeptide repeat protein 15, TPR repeat protein 15 |
| Gensymbol | TRAPPC12 |