Läs mer
TTC32 Mouse anti-Human, Clone: OTI3C2, lyophilized, TrueMAB™
Produktkod. 17601371
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
17601371 100 μg
1 options
Produktkod. 17601371 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer CF501342
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Mouse Monoclonal Antibody
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
TTC32 is a protein coding gene.
Specifikationer
Antigen TTC32
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3C2
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen TTC32
Genaccessionsnr. Q5I0X7
Gene Alias tetratricopeptide repeat domain 32
Gensymboler TTC32
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human TTC32 produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 130502
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG1