missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TTL Antibody (OTI3G5), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-74668AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TTL Monoclonal specifically detects TTL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| TTL | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| TTL | |
| Full length recombinant protein of human TTL (NP_714923) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 150465.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| OTI3G5 | |
| Western Blot | |
| EC 6.3.2.25,2410003M22Rik, MGC46235, tubulin tyrosine ligase, tubulin-tyrosine ligase, tubulin--tyrosine ligase | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering