Läs mer
TTLL12 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | TTLL12 |
|---|---|
| Klona | 1H5C11 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30233694
|
Proteintech
68044-1-IG-150UL |
150 μL |
4562.45 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30236558
|
Proteintech
68044-1-IG-20UL |
20 μL |
1613.55 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The TTLL12 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TTLL12. This antibody recognizes human antigen. The TTLL12 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifikationer
| TTLL12 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 23170 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |
| 1H5C11 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| FLJ41795; KIAA0153; dJ526I14.2 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |