Läs mer
TTNPB, MedChemExpress
Produktkod. 16499287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499287 5 mg
16476738 10 mg
16472817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15682
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TTNPB
CAS 71441-28-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Ro 13-7410 Arotinoid acid AGN191183
Löslighetsinformation DMSO : 7.58 mg/mL (21.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(/C=C(C2=CC=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)\C)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 348.48
Formel vikt 348.48
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death