Läs mer
Tocris Bioscience™ TTNPB
Beskrivning
Extremely potent analog of retinoic acid, selective for the retinoic acid receptor (RAR) subtype. Enhances reprogramming efficiency in chemically induced pluripotent stem cells (CiPSCs).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TTNPB |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 348.48 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.486 |