Läs mer
TTP 22, MedChemExpress
Produktkod. 16432657
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16432657 50 mg -
16406568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16432657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15479
MedChemExpress TTP 22 is a potent CK2 inhibitor, with an IC50 of 100 nM and a Ki of 40 nM.
TTP 22 is a potent CK2 inhibitor, with an IC50 of 100 nM and a Ki of 40 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TTP 22
Fysisk form Solid
CAS 329907-28-0
Färg Gray
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14N2O2S2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (154.35 mM)
LEDER O=C(O)CCSC1=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=CS3)C3=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 330.42
Formel vikt 330.42
Procent renhet 98.03%