Läs mer
Tocris Bioscience™ TTP 22
Beskrivning
High affinity, ATP-competitive casein kinase 2 (CK2) inhibitor (IC50 = 0.1 μM, Ki = 40 nM). Displays selectivity for CK2 over JNK3, ROCK1 and MET (no inhibitory effects at 10 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TTP 22 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 330.42 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.42 |